Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA002242
Sigma-Aldrich
Anti-CALR antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CRP55 antibody produced in rabbit, Anti-Calregulin antibody produced in rabbit, Anti-Calreticulin precursor antibody produced in rabbit, Anti-ERp60 antibody produced in rabbit, Anti-HACBP antibody produced in rabbit, Anti-grp60 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
EQNIDCGGGYVKLFPNSLDQTDMHGDSEYNIMFGPDICGPGTKKVHVIFNYKGKNVLINKDIRCKDDEFTHLYTLIVRPDNTYEVKIDNSQVESGSLEDDWDFLPPKKIKDPDASKPEDWDERAKIDDPTDS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CALR(811)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Chaperon molekularny, kalretikulina, jest białkiem wiążącym wapń. Odgrywa istotną rolę w fałdowaniu białek syntetyzowanych w retikulum endoplazmatycznym. Jest wrażliwa na ciepło, brak pożywienia i stres chemiczny.
Immunogen
Calreticulin precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Kalretikulina (CALR) jest związana z eksportem jądrowym inhibitora kinazy białkowej (PKI). Oddziałując z domeną wiążącą DNA (DBD) receptora glukokortykoidowego (GR), stymuluje eksport jądrowy. Może hamować wiązanie receptora androgenowego z jego DNA reagującym na hormony. Ogranicza również aktywność receptora kwasu retinowego, takiego jak indukowane kwasem retinowym różnicowanie i transkrypcja neuronów. Zwiększa aktywność transkrypcyjną promotorów zależnych od TTF-1 (czynnik transkrypcyjny tarczycy-1) poprzez wiązanie się z jego homeodomeną. Dowodzi to wpływu kalretikuliny na ekspresję genów tarczycy.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85923
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alamelu G Bharadwaj et al.
The Journal of biological chemistry, 300(1), 105465-105465 (2023-11-19)
Calreticulin (CRT) was originally identified as a key calcium-binding protein of the endoplasmic reticulum. Subsequently, CRT was shown to possess multiple intracellular functions, including roles in calcium homeostasis and protein folding. Recently, several extracellular functions have been identified for CRT
M T Núñez et al.
Journal of cellular biochemistry, 82(4), 660-665 (2001-08-14)
Calreticulin, a molecular chaperone involved in the folding of endoplasmic reticulum synthesized proteins, is also a shock protein induced by heat, food deprivation, and chemical stress. Mobilferrin, a cytosolic isoform of calreticulin, has been proposed to be an iron carrier
L Perrone et al.
The Journal of biological chemistry, 274(8), 4640-4645 (1999-02-13)
Transcription factors are often regulated by associated protein cofactors that are able to modify their activity by several different mechanisms. In this study we show that calreticulin, a Ca2+-binding protein with chaperone activity, binds to thyroid transcription factor-1 (TTF-1), a
J M Holaska et al.
The Journal of cell biology, 152(1), 127-140 (2001-01-10)
In previous work, we used a permeabilized cell assay that reconstitutes nuclear export of protein kinase inhibitor (PKI) to show that cytosol contains an export activity that is distinct from Crm1 (Holaska, J.M., and B.M. Paschal. 1995. Proc. Natl. Acad.
S Dedhar et al.
Nature, 367(6462), 480-483 (1994-02-03)
We have shown that a polypeptide of M(r) 60,000 (60K) that shares N-terminal homology with a calcium-binding protein, calreticulin, can bind to an amino-acid sequence motif, KXGFFKR, found in the cytoplasmic domains of all integrin alpha-subunits. The homologous amino-acid sequence