Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
20
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
pig, human, mouse, Xenopus, bovine, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CALR(811)
General description
60kDa
Immunogen
peptyd (QAKDEL) odpowiadający C-końcowi (aminokwasy 412-417) ludzkiej kalretikuliny
Application
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
Enzymy i biochemia
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
Enzymy i biochemia
Przeciwciało przeciw kalretikulinie jest przeciwciałem przeciw kalretikulinie do stosowania w IC, IH i WB.
Biochem/physiol Actions
kalretikulina; nie reaguje krzyżowo z innymi białkami retikulum endoplazmatycznego
Physical form
0,1 M Tris-glicyny, pH 7,0, 0,15 M NaCl i 0,05% azydku sodu.
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-305, lizat 3T3/A31. Dodać 2,5 μl 2-merkapto-etanolu/100 μl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-305, lizat 3T3/A31. Dodać 2,5 μl 2-merkapto-etanolu/100 μl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from murine 3T3/NIH fibroblasts
Other Notes
Zastępuje: MABT145
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?