Kluczowe dokumenty
HPA002185
Sigma-Aldrich
Anti-CUL5 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CUL-5 antibody produced in rabbit, Anti-Cullin-5 antibody produced in rabbit, Anti-VACM-1 antibody produced in rabbit, Anti-Vasopressin-activated calcium-mobilizing receptor antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
FSLMDKVPNGIEPMLKDLEEHIISAGLADMVAAAETITTDSEKYVEQLLTLFNRFSKLVKEAFQDDPRFLTARDKAYKAVVNDATIFKLELPLKQKGVGLKTQPESKCPELLANYCDMLLRK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CUL5(8065)
Opis ogólny
Cullin-5 (CUL5) jest aktywowanym przez wazopresynę receptorem 1 mobilizującym wapń i składnikiem kompleksu ligazy ubikwityny cullin-RING (CRL) oraz ligazy ubikwityny E3 elongin-cullin-SOCS box (ECS). Składa się z domeny N-końcowej i C-końcowej. Gen CUL5 jest mapowany na ludzki chromosom 11q22.3.
Immunogen
Cullin-5 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-CUL5 wyprodukowane u królika zostało użyte w immunohistochemii.[1]
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
CUL5 (cullin 5), gen supresorowy nowotworu, należy do rodziny genów cullin. Jest on zaangażowany w regulację cyklu komórkowego, a także w progresję nowotworu. Podczas rozwoju korowego CUL5 tworzy kompleks z białkami SOCS (suppressors of cytokine signaling) w celu regulacji migracji neuronów. Może działać jako supresor nowotworu w tkankach raka wątrobowokomórkowego (HCC). Doniesiono, że CUL5 sprzężony z białkiem szoku cieplnego 90 (HSP90) uczestniczy w ubikwitynacji i degradacji klienta kinazy białkowej, ERBB2 (erb-b2 receptor tyrosine kinase 2), a następnie hamowaniu HSP90.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85185
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chaoqun Ma et al.
IUBMB life, 65(12), 1026-1034 (2013-12-18)
MicroRNAs (miRNAs) are small, non-coding RNAs that participate in the regulation of gene expression. In this study, we demonstrate that miR-7 was downregulated in hepatocellular carcinoma (HCC) tissues compared to adjacent non-tumor tissue. Over-expression of miR-7 in QGY-7703 and HepG2
John D Dickinson et al.
International journal of molecular medicine, 17(5), 769-778 (2006-04-06)
This work describes the identification and impact of somatic genomic abnormalities in human chronic lymphocytic leukemia (CLL). Using molecular cytogenetics (FISH) and G-banding cytogenetic analysis, chromosome abnormalities were detected in 37 of 46 (80.4%) CLL patients. 13q14 deletion was the
Rahul S Samant et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(18), 6834-6839 (2014-04-25)
The molecular chaperone heat shock protein 90 (HSP90) is required for the activity and stability of its client proteins. Pharmacologic inhibition of HSP90 leads to the ubiquitin-mediated degradation of clients, particularly activated or mutant oncogenic protein kinases. Client ubiquitination occurs
Feng Gao et al.
American journal of translational research, 12(2), 618-632 (2020-03-21)
Cullin-5 (CUL5), a scaffold protein in active cullin-RING ubiquitin ligase (CRL) complexes, is a member of the cullin family of proteins. The CUL5-type ubiquitin ligase can target multiple proteins involved in ubiquitination and proteasome degradation. CUL5 plays positive roles in
Shuhua Zheng et al.
Aging, 12(17), 17380-17392 (2020-09-16)
Glioblastoma multiforme (GBM) is the deadliest type of brain tumor. The median survival time for patients with GBM is only 15 months, even following maximal surgical resection and chemotherapy and radiation therapy. A genetic biomarker could enable a paradigm shift