Przejdź do zawartości
ABN289
Przeciwciało anty-Cullin-5 (CUL5)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Cullin-5, CUL-5, Vasopressin-activated calcium-mobilizing receptor 1, VACM-1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rabbit (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CUL5(8065)
General description
CUL-5/VACM-1 (cullin-5, vasopressin-activated calcium mobilizing receptor 1) jest jednym ze składników kompleksu ECS (elongin B/C-cul2/cul5-SOCS box protein), który tworzy ligazę ubikwityny E3, która kowalencyjnie wiąże ubikwitynę z białkami przeznaczonymi do degradacji przez proteasom. CUL-5 ulega wszechobecnej ekspresji w ośrodkowym układzie nerwowym i wielu narządach obwodowych. Białko Vif ludzkiego wirusa niedoboru odporności 1 (HIV-1) tworzy kompleks podobny do Skp1-cullin-F-box (SCF) z CUL-5/VACM-1 i elonginami B i C. Zdolność Vif do tłumienia aktywności przeciwwirusowej APOBEC3G, która indukuje hipermutacje w nowo zsyntetyzowanym wirusowym DNA, jest szczególnie zależna od funkcji CUL-5-SCF, ponieważ pozwala Vif na interakcję z APOBEC3G i indukowanie jego ubikwitynacji i degradacji. Szlak CUL-5-SCF wykorzystywany przez Vif jest zatem potencjalnym celem dla rozwoju przeciwwirusowego. CUL-5/VACM-1 hamuje wzrost komórek poprzez mechanizm obejmujący szlaki sygnałowe MAPK i p53. W ludzkich tkankach obserwuje się ekspresję w nerkach, mózgu, sercu, łożysku i mięśniach szkieletowych. CUL-5/VACM-1 ulega również ekspresji zarówno w komórkach nabłonka piersi, jak i komórkach raka piersi. Zmniejszona ekspresja CUL-5/VACM-1 może odgrywać rolę w nowotworzeniu piersi. Dalsze dowody na to odkrycie zaobserwowano w komórkach raka piersi T47D, w których nadekspresja CUL-5/VACM-1 znacząco osłabia proliferację komórkową i fosforylację MAPK w porównaniu z komórkami kontrolnymi.
Zaobserwowano ~90 kDa. Neddylacja Cullin-5 w a.a. 724 z NEDD8 powoduje wzrost masy cząsteczkowej o 10 kDa (Hori. T., et al. (1999). Oncogene. 18(48):6829-6834).
Immunogen
Epitop: W pobliżu N-końca
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiej Cullin-5 w pobliżu bliskiej N-końcówki.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:2000 z reprezentatywnej partii wykryło Cullin-5 w ludzkim łożysku i ludzkiej tkance jądra.
Wykryj Cullin za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała anty-Cullin-5 (CUL5) zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting i IHC.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Signaling
Biochem/physiol Actions
Inne homologie: Feline (93% homologii sekwencji) oraz Mouse i Rat (87% homologii sekwencji).
To przeciwciało rozpoznaje Cullin-5 w pobliżu N-końca.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki ludzkiego serca
Evaluated by Western Blotting in human heart tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Cullin-5 in 10 µg of human heart tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: AB10622
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)