Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA002027
Sigma-Aldrich
Anti-MBL2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-MBP-C antibody produced in rabbit, Anti-MBP1 antibody produced in rabbit, Anti-Mannan-binding protein antibody produced in rabbit, Anti-Mannose-binding lectin antibody produced in rabbit, Anti-Mannose-binding protein C precursor antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2370,00 zł
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2370,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
DGDSSLAASERKALQTEMARIKKWLTFSLGKQVGNKFFLTNGEIMTFEKVKALCVKFQASVATPRNAAENGAIQNLIKEEAFLGITDEKTEGQFVDLTGNRLTYTNWNEGEPNNAGSDEDCVLLLKNGQWNDVPCSTSH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MBL2(4153)
Opis ogólny
MBL2 (mannose binding lectin 2) jest białkiem wiążącym mannozę, ulegającym ekspresji w neuronach, astrocytach, mikrogleju i należy do rodziny kolektyn. Znaleziono ją również w oligodendrocytach kory czołowej mózgu zakażonego HIV (ludzkim wirusem niedoboru odporności)-1.
Immunogen
Mannose-binding protein C precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-MBL2 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
MBL2 (lektyna wiążąca mannozę 2) jest związana z aktywacją szlaku dopełniacza, opsonizacją patogenów, chemotaksją oraz aktywacją leukocytów i fagocytozą. Niedobór MBL prowadzi do przenoszenia wirusa HIV (ludzkiego wirusa niedoboru odporności) i progresji choroby. W krwiobiegu wiąże się z resztami mannozy lub węglowodanami na patogenach, takich jak bakterie, drożdże, wirusy lub pasożyty, co pomaga aktywować lektynowy szlak dopełniacza. Z pomocą dwóch proteaz serynowych, proteaz serynowych związanych z MBL (MASP-1 i MASP-2), MBL aktywuje czynniki dopełniacza C4 i C2 poprzez nowy szlak.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78225
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuki Fukami et al.
Muscle & nerve, 66(2), 175-182 (2022-05-19)
The mechanism of complement-mediated neurological injury in vasculitic neuropathy associated with systemic lupus erythematosus (SLE) and rheumatoid arthritis (RA) is unknown. The current study aimed to investigate the local activation of the complement system in vasculitic neuropathy associated with SLE
Jamie S Chua et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 32(8), 1147-1157 (2019-04-03)
Complement factor C4d was recently observed in renal biopsies from patients who had IgA nephropathy and a poor prognosis. We previously reported that C4d is a common denominator in microangiopathies. In this retrospective cohort study, we investigated whether C4d is
Kumud K Singh et al.
Neurobehavioral HIV medicine, 3, 41-52 (2011-08-20)
Mannose binding lectin (MBL) activates complement pathway that leads to pathogen opsonization and phagocytosis. MBL deficiency is linked to HIV transmission and disease progression. We sought to determine the role of MBL in HIV encephalitis (HIVE) by evaluating its presence
Jamie S Chua et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 26(9), 2239-2247 (2015-01-13)
Complement activation has a major role in thrombotic microangiopathy (TMA), a disorder that can occur in a variety of clinical conditions. Promising results of recent trials with terminal complement-inhibiting drugs call for biomarkers identifying patients who might benefit from this
U L Holmskov
APMIS. Supplementum, 100, 1-59 (2000-10-06)
This thesis is based on nine papers and a review on the collectins and collectin receptors in innate immunity. The collectins are a family of proteins in which the individual chains consist of a C-type lectin domain attached to a