CLS4985P50
Corning® narrow mouth Erlenmeyer flask, reusable
capacity 50 mL, polypropylene, with GL-40 PP screw cap
Synonim(y):
kolby laboratoryjne
Wybierz wielkość
205,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
205,00 zł
Polecane produkty
Materiały
narrow-mouth
polypropylene
screw top cap
screw top cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap
graduated 10 mL (intervals)
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 4985P-50
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)