Kluczowe dokumenty
SLW443038N
Pyrex® Separating funnel, Gilson style with PTFE key
60 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 443038N
Wybierz wielkość
1 EA
532,00 zł
532,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
532,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
532,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE key
glass stopper (hollow)
Połączenie
joint stopper14/23
producent / nazwa handlowa
443038N
SciLabware
pojemność
60 mL
60 mL
otwór kurka
1.5 mm
Opis ogólny
  • Lej rozdzielający typu Gilson z długim trzpieniem zapewniającym dobrą kontrolę interfejsu ciecz/ciecz.
  • Z wymiennym kluczem PTFE zapewniającym działanie bez smaru
  • Dostarczany z pustym szklanym korkiem
Cechy i korzyści
  • Klucz do zaworu odcinającego z PTFE z silikonowym pierścieniem ′O′ i elementem ustalającym z PP
  • Klucze PTFE są w pełni wymienne
  • Klucze są samosmarujące, co pozwala uniknąć konieczności stosowania smaru do zaworów odcinających.
  • Klucze mają stożek 1:10, aby dokładnie dopasować się do odpowiedniego szklanego korka.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)