Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA001674
Sigma-Aldrich
Anti-GLCCI1 antibody produced in rabbit
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Glucocorticoid-induced transcript 1 protein antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
MPLSNISVPKSSVSRVPCNVEGISPELEKVFIKENNGKEEVSKPLDIPDGRRAPLPAHYRSSSTRSIDTQTPSVQERSSSCSSHSPCVSPFCPPESQDGSPCSTEDLLYDRDKDSGSSSPLPKYASSPKPNNSYMFKRE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GLCCI1(113263)
Immunogen
Glucocorticoid-induced transcript 1 protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko transkryptu 1 indukowane glukokortykoidami (GLCCI1) ulega ekspresji głównie w kłębuszkach nerkowych, głównie w podocytach. Jest to transkrypt specyficzny dla tymocytów, który jest regulowany w górę w odpowiedzi na leczenie deksametazonem. Jest również związany z apoptozą tymocytów regulowaną przez steroidy. Niedobór GLCCI1 powoduje białkomocz, nieprawidłowe pętle naczyń włosowatych kłębuszków nerkowych i wady procesu stopy podocytów.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85064
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yukino Nishibori et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 22(11), 2037-2046 (2011-09-29)
Unbiased transcriptome profiling and functional genomics approaches identified glucocorticoid-induced transcript 1 (GLCCI1) as being a transcript highly specific for the glomerulus, but its role in glomerular development and disease is unknown. Here, we report that mouse glomeruli express far greater
Vikram Kohli et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 247(1), 222-228 (2017-07-27)
The lateral ganglionic eminence (LGE) in the ventral telencephalon is a diverse progenitor domain subdivided by distinct gene expression into a dorsal region (dLGE) that gives rise to olfactory bulb and amygdalar interneurons and a ventral region (vLGE) that gives
Hae Il Cheong et al.
Pediatric nephrology (Berlin, Germany), 27(9), 1595-1599 (2012-06-05)
Empiric steroid therapy is the first-line therapy for pediatric nephrotic syndrome, but treatment response is variable. There are few predictors of steroid-responsiveness, although evidence for genetic factors does exist. Single nucleotide polymorphisms (SNPs) have been recently identified in the promoter