Kluczowe dokumenty
HPA001623
Sigma-Aldrich
Anti-EFNB3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-EPH-related receptor transmembrane ligand ELK-L3, Anti-EPH-related receptor tyrosine kinase ligand 8, Anti-Ephrin-B3 precursor, Anti-LERK-8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
HSSPNYEFYKLYLVGGAQGRRCEAPPAPNLLLTCDRPDLDLRFTIKFQEYSPNLWGHEFRSHHDYYIIATSDGTREGLESLQGGVCLTRGMKVLLRVGQSPRGGAVPRKPVSEMPMERDRGAAHSLEPGKENLPGDPTSNATS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EFNB3(1949)
Immunogen
Ephrin-B3 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Efryna-B3 jest białkiem kodowanym przez gen EFNB3 u ludzi i należy do rodziny genów efryny. Jest ważne w rozwoju mózgu, a także w jego utrzymaniu i może mieć głęboki wpływ na morfologię komórek. Wiąże się specyficznie z limfocytami B we krwi. Wiąże się przez nieklasyczny receptor i indukuje migrację subpopulacji komórek B pamięci. Wiąże się z komórkami, które indukują sygnalizację komórkową i wpływa na zaokrąglanie i rozprzestrzenianie się komórek. Stwierdzono, że jego ekspresja i sygnalizacja poprzez Rac1 są krytycznie ważne dla inwazji glejaka.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77450
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H L Holen et al.
Scandinavian journal of immunology, 74(2), 144-154 (2011-03-31)
Eph receptors and ephrin ligands have been shown to be differentially expressed on leucocytes. Here, we show that one member of the ephrin-B subfamily of ephrins, ephrin-B3, specifically binds to B lymphocytes in blood. No binding was observed to T
Mitsutoshi Nakada et al.
Cancer research, 66(17), 8492-8500 (2006-09-05)
Eph receptor tyrosine kinases are involved in nervous system development. Eph ligands, termed ephrins, are transmembrane proteins that bind to Eph receptors, the mutual activation of which causes repulsive effects in reciprocally contacting cells. Previously, we showed that overexpression of
Sara Ståhl et al.
Journal of proteome research, 10(5), 2566-2578 (2011-03-19)
The ephrin and Eph signaling circuit has been reported as deregulated in a number of tumor types including nonsmall cell lung cancer (NSCLC). Here we show that suppression of the ephrin-familly member ephrin B3 decreases NSCLC cell proliferation and has
Halvor L Holen et al.
The Biochemical journal, 433(1), 215-223 (2010-10-12)
The ephrins are a family of proteins known to bind the Eph (erythropoietin-producing hepatocellular) receptor tyrosine kinase family. In the present paper, we provide data showing that ephrin-B3 binds a sulfated cell-surface protein on HEK-293T (human embryonic kidney-293 cells expressing