Merck
HPA001523
Sigma-Aldrich
Anti-HSPD1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-60 kDa chaperonin antibody produced in rabbit, Anti-60 kDa heat shock protein, mitochondrial precursor antibody produced in rabbit, Anti-CPN60 antibody produced in rabbit, Anti-HSP-60 antibody produced in rabbit, Anti-Heat shock protein 60 antibody produced in rabbit, Anti-Hsp60 antibody produced in rabbit, Anti-HuCHA60 antibody produced in rabbit, Anti-Mitochondrial matrix protein P1 antibody produced in rabbit, Anti-P60 lymphocyte protein antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2370,00 zł
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2370,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
RVLAPHLTRAYAKDVKFGADARALMLQGVDLLADAVAVTMGPKGRTVIIEQSWGSPKVTKDGVTVAKSIDLKDKYKNIGAKLVQDVANNTNEEAGDGTTTATVLARSIAKEGFEKISKGANPVEIRRGVMLAVDAVIAEL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSPD1(3329)
Powiązane kategorie
Immunogen
60 kDa heat shock protein, mitochondrial precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-HSPD1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen HSPD1 (60kDa białko szoku cieplnego, mitochondrialne) koduje chaperon molekularny, członka rodziny chaperonin zwanej białkiem szoku cieplnego 60. Jest on zlokalizowany w macierzy mitochondrialnej, gdzie tworzy komory chaperonowe w kształcie beczki ze swoim ko-chaperonem Hsp10. Białka mitochondrialne skutecznie zwijają się wewnątrz tych komór, przyczyniając się do kontroli jakości białek mitochondrialnych. Mutacja missensowna w tym genie została powiązana z autosomalną recesywną paraplegią spastyczną 13.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci dostępu do wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84499
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fredrik Pontén et al.
Molecular systems biology, 5, 337-337 (2009-12-24)
Defining the protein profiles of tissues and organs is critical to understanding the unique characteristics of the various cell types in the human body. In this study, we report on an anatomically comprehensive analysis of 4842 protein profiles in 48
Jakob Hansen et al.
Journal of neurology, 254(7), 897-900 (2007-04-11)
A mutation in the HSPD1 gene has previously been associated with an autosomal dominant form of spastic paraplegia in a French family. HSPD1 encodes heat shock protein 60, a molecular chaperone involved in folding and quality control of mitochondrial proteins.
Silvia Lemma et al.
The international journal of biochemistry & cell biology, 79, 168-180 (2016-09-04)
Osteoclastogenesis and osteolysis are energy-consuming processes supported by high metabolic activities. In human osteoclasts derived from the fusion of monocytic precursors, we found a substantial increase in the number of mitochondria with differentiation. In mature osteoclasts, mitochondria were also increased
Charlotte Stadler et al.
Journal of proteomics, 75(7), 2236-2251 (2012-03-01)
We have developed a platform for validation of antibody binding and protein subcellular localization data obtained from immunofluorescence using siRNA technology combined with automated confocal microscopy and image analysis. By combining the siRNA technology with automated sample preparation, automated imaging
Marina Feric et al.
The EMBO journal, 40(6), e107165-e107165 (2021-02-24)
Mitochondria contain an autonomous and spatially segregated genome. The organizational unit of their genome is the nucleoid, which consists of mitochondrial DNA (mtDNA) and associated architectural proteins. Here, we show that phase separation is the primary physical mechanism for assembly