Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA001609
Sigma-Aldrich
Anti-HNRNPA1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-HNRPA1, Anti-heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1, Anti-hnRNP-A1
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
ETTDESLRSHFERWGMLTDCAVMRDPNTKRSRGFGFVTYATVEEVDAATNARPHKVDGKVVEPRRTVSREDYQRSGAHLTVKKIFVGGIKENTEKHQLRDYFEQHGKMEVIEIMTEAVARKGALPL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HNRNPA1(3178)
Opis ogólny
HNRNPA1 (heterogeniczna rybonukleoproteina jądrowa A1) jest rybonukleoproteiną, która działa jako białko wiążące RNA. Może oddziaływać zarówno z RNA, jak i DNA, poprzez dwie domeny wiążące kwasy nukleinowe. Jest ona proteolitycznie rozszczepiana do 196-aminokwasowego białka o nazwie UP1 (unwinding protein 1). Białko to zachowuje dwie macierzyste domeny wiążące kwasy nukleinowe. Jest to jedno z głównych białek wiążących RNA i chociaż lokalizuje się w jądrze, może również przemieszczać się do cytoplazmy.
Immunogen
heterogeniczna rybonukleoproteina jądrowa A1 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
HNRNPA1 (heterogeniczna rybonukleoproteina jądrowa A1) funkcjonuje w metabolizmie mRNA. Nieustannie przemieszcza się między jądrem a cytoplazmą i funkcjonuje w kilku procesach, takich jak eksport mRNA, translacja za pośrednictwem wewnętrznego miejsca wejścia rybosomu (IRES) i stabilność mRNA. U ludzi działa jako czynnik pomocniczy w przetwarzaniu określonego substratu miRNA, wiążąc się specyficznie z pri-miR-18a, prekursorem pętli macierzystej miR-18a i regulując jego przetwarzanie za pośrednictwem Drosha. Defekty tego genu są związane z wieloukładową proteinopatią i ALS (stwardnienie zanikowe boczne 20). Alternatywnie splicowana izoforma tego białka jest zdolna do kontrolowania splicingu i replikacji ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV)-1.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74297
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaotong Gao et al.
Theranostics, 9(19), 5642-5656 (2019-09-20)
Rationale: Reciprocal interactions between leukemic cells and bone marrow mesenchymal stromal cells (BMMSC) remodel the normal niche into a malignant niche, leading to leukemia progression. Exosomes have emerged as an essential mediator of cell-cell communication. Whether leukemic exosomes involved in
Jacques Jean-Philippe et al.
Biochimica et biophysica acta, 1839(4), 251-258 (2014-02-18)
Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 (hnRNP A1) is one of the most abundant RNA binding proteins. hnRNP A1 is localized prevalently in the nucleus but it can relocate to the cytoplasm in response to specific stimuli shuttling between nuclear and cytoplasmic
Rui-Sheng Ke et al.
International journal of biological macromolecules, 129, 140-151 (2019-02-08)
Previous study has shown heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1(HNRNPA1) is highly expressed in various human cancers. In order to study the clinical value and potential function of HNRNPA1 in HBV-related hepatocellular carcinoma (HCC), three datasets from the GEPIA, GEO and TCGA
Jason S Hudson et al.
Biochemistry, 53(20), 3347-3356 (2014-05-17)
The specific recognition by proteins of G-quadruplex structures provides evidence of a functional role for in vivo G-quadruplex structures. As previously reported, the ribonucleoprotein, hnRNP Al, and it is proteolytic derivative, unwinding protein 1 (UP1), bind to and destabilize G-quadruplex
Sonia Guil et al.
Nature structural & molecular biology, 14(7), 591-596 (2007-06-15)
hnRNP A1 is an RNA-binding protein involved in various aspects of RNA processing. Use of an in vivo cross-linking and immunoprecipitation protocol to find hnRNP A1 RNA targets resulted in the identification of a microRNA (miRNA) precursor, pre-miR-18a. This microRNA