Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA001396
Sigma-Aldrich
Anti-FLOT2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ESA antibody produced in rabbit, Anti-Epidermal surface antigen antibody produced in rabbit, Anti-Flotillin-2 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
sekwencja immunogenna
ECKKEMLDVKFMADTKIADSKRAFELQKSAFSEEVNIKTAEAQLAYELQGAREQQKIRQEEIEIEVVQRKKQIAVEAQEILRTDKELIATVRRPAEAEAHRIQQIAEGEKVKQVLLAQAEAEKIRK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FLOT2(2319)
Powiązane kategorie
Immunogen
Flotillin-2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen FLOT2 (flotylina 2) koduje wysoce konserwatywne białko związane z tratwą błonową, które odgrywa rolę w adhezji komórek nabłonkowych.[1] Flot2 został powiązany z nowotworzeniem kilku nowotworów, takich jak rak piersi, czerniak, rak żołądka i rak nerkowokomórkowy. Może służyć jako potencjalny biomarker prognostyczny i cel terapeutyczny. Flotylina 1 i 2 są zaangażowane w stabilizację kadheryn w połączeniach komórkowych. Może również bezpośrednio wiązać się z receptorem aktywowanym proteazą 1 (PAR-1), który jest zaangażowany w główne szlaki transdukcji sygnału wymagane do wzrostu komórek i przerzutów.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77491
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marie Petit et al.
Biomedicines, 9(10) (2021-10-24)
Pemphigus vulgaris is an autoimmune disease that occurs due to pathogenic autoantibodies that recognize the following epidermal adhesion proteins: desmogleins. Systemic corticosteroids usually decrease the titers of anti-desmoglein autoantibodies and improve patients' conditions. Since modifications of IgG N-glycosylation have been
Emilie Guillaume et al.
Journal of cell science, 126(Pt 22), 5293-5304 (2013-09-21)
Cadherins are essential in many fundamental processes and assemble at regions of cell-cell contact in large macromolecular complexes named adherens junctions. We have identified flotillin 1 and 2 as new partners of the cadherin complexes. We show that flotillins are
Nina Kurrle et al.
PloS one, 8(12), e84393-e84393 (2014-01-07)
Flotillin-1 and flotillin-2 are two homologous, membrane raft associated proteins. Although it has been reported that flotillins are involved in cell adhesion processes and play a role during breast cancer progression, thus making them interesting future therapeutic targets, their precise
Yang Yan et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 35(10), 10479-10486 (2014-07-24)
Flotillin-2 (FLOT2) is a highly conserved protein isolated from caveolae/lipid raft domains that tether growth factor receptors linked to signal transduction pathway. FLOT2 has recently been identified to be involved in tumorigenesis of several cancers such as breast cancer, melanoma
Parul Hazarika et al.
Cancer research, 64(20), 7361-7369 (2004-10-20)
Flotillin 2 (flot-2) is a highly conserved protein isolated from caveolae/lipid raft domains that tether growth factor receptors linked to signal transduction pathways. Flot-2 protein and mRNA were increased in tumorigenic and metastatic melanoma cell lines in vitro, and the