Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA001274
Sigma-Aldrich
Anti-RPS6KA5 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-90 kDa ribosomal protein S6 kinase 5 antibody produced in rabbit, Anti-Nuclear mitogen- and stress-activated protein kinase 1 antibody produced in rabbit, Anti-RSK-like protein kinase antibody produced in rabbit, Anti-RSKL antibody produced in rabbit, Anti-Ribosomal protein S6 kinase α-5 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
RLGCGPRDADEIKEHLFFQKINWDDLAAKKVPAPFKPVIRDELDVSNFAEEFTEMDPTYSPAALPQSSEKLFQGYSFVAPSILFKRNAAVIDPLQFHMGVERPGVTNVARSAMMKDSPFYQHYDLDLKDKPLGEGS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPS6KA5(9252)
Opis ogólny
RPS6KA5 (Ribosomal protein S6 kinase a-5) koduje kinazę serynowo-treoninowo-białkową składającą się z dwóch domen kinazy białkowej w pojedynczym polipeptydzie. Jest również nazywana kinazą białkową aktywowaną mitogenami i stresem-1 (MSK-1).
Immunogen
Ribosomal protein S6 kinase α-5 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-RPS6KA5 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting.[1] To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
RPS6KA5 (kinaza α-5 białka rybosomalnego S6) odgrywa istotną rolę w indukowanej mitogenami lub stresem fosforylacji czynników transkrypcyjnych CREB1 i ATF1. Wiąże się i fosforyluje p65, podjednostkę NF-κB, przy Ser276, prowadząc do transkrypcyjnej aktywacji ekspresji genów zależnej od NF-κB. Reguluje indukowaną mitogenami i stresem fosforylację histonu H3 i białka o wysokiej ruchliwości (HMG)-14 w połączeniu z kinazą białkową aktywowaną mitogenami i stresem-2 (MSK2). Białko jest zaangażowane w indukowaną erytropoetyną fosforylację seryny 727 STAT3 w połączeniu z MEK, ERK. Pośredniczy w regulacji czynnika transkrypcyjnego ER81, który bierze udział w ontogenezie i powstawaniu guzów piersi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70505
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Albertus T J Wierenga et al.
Experimental hematology, 31(5), 398-405 (2003-05-24)
Erythropoietin (EPO) is a key regulator of erythropoiesis, playing a role in both the proliferation and differentiation of erythroid cells. One of the signal transduction molecules activated upon EPO stimulation is signal transducer and activator of transcription (STAT) 3. Besides
Ana Soloaga et al.
The EMBO journal, 22(11), 2788-2797 (2003-05-30)
Cells respond to mitogenic or stress stimuli by the rapid induction of immediate-early (IE) genes, which occurs concomitantly with the phosphorylation of histone H3 and the high-mobility-group protein HMG-14. In mammalian cells this response is mediated via ERK and p38
Ralf Janknecht
Oncogene, 22(5), 746-755 (2003-02-06)
The transcription factor ER81 has been shown to be involved in ontogenesis and breast tumor formation. ER81 is activated by many signals through phosphorylation directly mediated by mitogen-activated protein kinases (MAPKs), but also by an unknown protein kinase(s). Here, mitogen-
Linda Vermeulen et al.
The EMBO journal, 22(6), 1313-1324 (2003-03-12)
Nuclear factor kappaB (NF-kappaB) is one of the key regulators of transcription of a variety of genes involved in immune and inflammatory responses. NF-kappaB activity has long been thought to be regulated mainly by IkappaB family members, which keep the
Simmi Suman Gehani et al.
Molecular cell, 39(6), 886-900 (2010-09-25)
Epigenetic regulation of chromatin structure is essential for the expression of genes determining cellular specification and function. The Polycomb repressive complex 2 (PRC2) di- and trimethylates histone H3 on lysine 27 (H3K27me2/me3) to establish repression of specific genes in embryonic