Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
HPA000962
Sigma-Aldrich
Anti-PYGL antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Glycogen phosphorylase, liver form antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
MRIDDVAALDKKGYEAKEYYEALPELKLVIDQIDNGFFSPKQPDLFKDIINMLFYHDRFKVFADYEAYVKCQDKVSQLYMNPKAWNTMVLKNIAASGKFSSDRTIKEYAQNIWNVEPSD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PYGL(5836)
Opis ogólny
Gen PYGL (fosforylaza, glikogen, wątroba) jest mapowany na ludzki chromosom 14q21-q22.
Immunogen
Glycogen phosphorylase, liver form recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Anti-PYGL antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
PYGL jest również znany jako GSD6 (tj. choroba spichrzeniowa glikogenu typu VI (GSD VI)). Choroba spichrzeniowa glikogenu (GSD) typu VI jest zaburzeniem glikogenolizy spowodowanym niedoborem wątrobowej fosforylazy glikogenu, co skutkuje zmniejszoną zdolnością do mobilizacji glukozy z glikogenu. U nieleczonych dzieci charakteryzuje się hepatomegalią, opóźnieniem wzrostu, hipoglikemią ketotyczną po całonocnym poście i łagodną hipoglikemią po dłuższym poście (np. podczas choroby). Zazwyczaj jest to stosunkowo łagodne zaburzenie obserwowane w okresie niemowlęcym i dziecięcym. Zaburzenie GSD6 jest dziedziczone w sposób autosomalny recesywny.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70378
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mingyong Li et al.
Heliyon, 10(6), e28295-e28295 (2024-03-28)
Sunitinib, the first-line targeted therapy for metastatic clear cell renal cell carcinoma (ccRCC), faces a significant challenge as most patients develop acquired resistance. Integrated genomic and proteomic analyses identified PYGL as a novel therapeutic target for ccRCC. PYGL knockdown inhibited
J Hendrickx et al.
Human genetics, 97(5), 551-556 (1996-05-01)
Several types of glycogen storage disease attributable to a deficiency of phosphorylase or phosphorylase kinase have been described. These diseases have been divided according to clinical symptoms, mode of inheritance, and affected tissue. However, this classification is questionable, as the
N J Beauchamp et al.
Journal of inherited metabolic disease, 30(5), 722-734 (2007-08-21)
Deficiency of liver glycogen phosphorylase in glycogen storage disease (GSD) type VI results in a reduced ability to mobilize glucose from glycogen. Six mutations of the PYGL gene, which encodes the liver isoform of the enzyme, have been identified in
Gisela Nogales-Gadea et al.
PloS one, 5(10), doi:10-doi:10 (2010-10-20)
Mutations in the PYGM gene encoding skeletal muscle glycogen phosphorylase (GP) cause a metabolic disorder known as McArdle's disease. Previous studies in muscle biopsies and cultured muscle cells from McArdle patients have shown that PYGM mutations abolish GP activity in
Hong Xie et al.
Nature metabolism, 3(3), 327-336 (2021-03-25)
Glycogen accumulation is a highly consistent, distinguishable characteristic of clear cell renal cell carcinoma (ccRCC)1. While elevated glycogen pools might be advantageous for ccRCC cells in nutrient-deprived microenvironments to sustain tumour viability, data supporting a biological role for glycogen in