Merck
HPA000898
Sigma-Aldrich
ANTI-HSPA9 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-GRP 75, Anti-Glucose-regulated protein, 75 kDa, Anti-HSPA9, Anti-HSPA9B, Anti-MOT, Anti-Mortalin, Anti-PBP74, Anti-Peptide-binding protein 74, Anti-Stress-70 protein, mitochondrial precursor
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
GIVHVSAKDKGTGREQQIVIQSSGGLSKDDIENMVKNAEKYAEEDRRKKERVEAVNMAEGIIHDTETKMEEFKDQLPADECNKLKEEISKMRELLARKDSETGENIRQAASSLQQASLKLFEMAYKKMASEREGSGSSGT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSPA9(3313)
Immunogen
Stress-70 protein, mitochondrial precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-HSPA9B antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Mitochondrialne białko Stress-70 jest białkiem kodowanym przez gen HSPA9 u ludzi. Jest to konstytutywny, nowy członek rodziny hsp70. Mechanizm lokalizacji apoptyny jest ściśle związany z nadekspresją HSPA9. Odgrywa ważną rolę w apoptozie komórkowej zarówno w linii komórek nowotworowych (linia komórkowa raka wątroby (HepG2)), jak i normalnej linii komórkowej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci dostępu do wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najbardziej powszechnych tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77453
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nunziata Maio et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 120(33), e2303860120-e2303860120 (2023-08-08)
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), the causative agent of COVID-19, uses an RNA-dependent RNA polymerase along with several accessory factors to replicate its genome and transcribe its genes. Nonstructural protein (nsp) 13 is a helicase required for viral
Chuanmei Peng et al.
Oncology reports, 29(6), 2431-2437 (2013-04-17)
Apoptin, a small protein derived from chicken anemia virus, possesses the capacity to specifically kill tumor cells while leaving normal cells intact. Previous studies have indicated that the subcellular localization of apoptin appears to be crucial for this tumor-selective activity.
S Z Domanico et al.
Molecular and cellular biology, 13(6), 3598-3610 (1993-06-01)
We have previously described peptide-binding proteins of 72 and 74 kDa (PBP72/74), which have been implicated as playing a role in antigen processing and are serologically related to the 70-kDa heat shock protein (hsp70) family. Here we report the cloning
Ki Soon Kim et al.
Human molecular genetics, 27(5), 837-852 (2018-01-09)
Iron-sulfur (Fe-S) clusters are cofactors in hundreds of proteins involved in multiple cellular processes, including mitochondrial respiration, the maintenance of genome stability, ribosome biogenesis and translation. Fe-S cluster biogenesis is performed by multiple enzymes that are highly conserved throughout evolution
Karen Oliva et al.
Journal of molecular endocrinology, 48(2), 139-149 (2012-02-04)
Our aim was to study the protein expression profiles of placenta obtained from lean and obese pregnant women with normal glucose tolerance at the time of term Caesarean section. We used two-dimensional difference gel electrophoresis (2D-DIGE), utilising narrow-range immobilised pH
Protokoły
Subcellular protein location often correlates with function; nucleus proteins implicated in gene regulation, mitochondria proteins in energy production.