Kluczowe dokumenty
HCLHER2DR
Sigma-Aldrich
HER2 Analyte ControlDR
Cell line controls for immunohistochemistry and in situ hybridization
Synonim(y):
Ludzki receptor naskórkowego czynnika wzrostu Kontrola analitu Zakres dynamiczny, Zakres dynamiczny HER2 Kontrola analitu
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.47
Produkt HCLHER2DR nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
pochodzenie biologiczne
human cell culture
opakowanie
pkg of 1 ea cell microarray block (HCL028)
pkg of 2 slides (HCL026)
pkg of 5 slides (HCL027)
producent / nazwa handlowa
Histocyte
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
HER2 Analyte ControlDR ma cztery rdzenie linii komórkowych, które wykazują pełny zakres ekspresji HER2. Wybrane linie komórkowe zawierają poziomy ekspresji HER2 0, 1+ (oba nieamplifikowane), 2+ (niejednoznaczne) i 3+ (amplifikowane).
Szkiełka i bloki kontrolne HistoCyte Laboratories są wykonane z hodowanych ludzkich linii komórkowych, aby zapewnić wymagany zakres ekspresji określonego biomarkera. Linie komórkowe są przetwarzane przy użyciu zastrzeżonych metod, które pozwalają na utworzenie bloku komórkowego o wysokiej gęstości z rdzeniami, które zachowują swoją morfologię komórkową. Dostępne jako wstępnie przycięte, niebarwione szkiełka lub jako bloki mikromacierzy komórkowych do cięcia.
Zastosowanie
Idealny do stosowania jako kontrola tego samego szkiełka w immunohistochemii (IHC) i hybrydyzacji in situ (ISH). Kontrola ta została opracowana dla badaczy, którzy potrzebują niezawodnej, czułej i dokładnej kontroli dla HER2.
Szkiełka histologiczne HER2 Analyte ControlDR mają cztery rdzenie linii komórkowej zapewniające dynamiczny zakres ekspresji HER2. Analityczne kontrole są umieszczone na jednym końcu szkiełka, umożliwiając zastosowanie próbki na tym samym szkiełku w celu prawidłowego porównania.
Blok mikromacierzy komórkowej HER2 Analyte ControlDR zawiera cztery rdzenie linii komórkowej o średnicy 2 mm i długości od 3,0 do 3,5 mm. Blok mikromacierzy komórkowej może dać ponad 300 przekrojów w zależności od grubości.
Uwaga dotycząca przygotowania
Bloki mikromacierzy komórkowych są utrwalane w 10% obojętnej zbuforowanej formalinie i zatapiane w parafinie. Wstępnie wycięte, niebarwione szkiełka są przygotowywane z wycinków o grubości 4 μm, montowane na dodatnio naładowanych szkiełkach i suszone w temperaturze 37 °C przez noc.
Inne uwagi
Certyfikaty analizy można uzyskać pod adresem [email protected].
Broszura HER2 Analyte ControlDR jest dostępna w HistoCyte Laboratories.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)