gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
≥99% (capillary GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
433 °F
granice wybuchowości
7 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
gęstość
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?