Merck
H9276
Sigma-Aldrich
Heparin disaccharide IV-H
≥95%
Synonim(y):
α-ΔUA-[1→4]-GlcN
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H19NO10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
pochodzenie biologiczne
Porcine
Próba
≥95%
Formularz
powder
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NC(C=O)C(O)C(OC1OC(=CC(O)C1O)C(O)=O)C(O)CO
InChI
1S/C12H19NO10/c13-4(2-14)8(18)10(6(17)3-15)23-12-9(19)5(16)1-7(22-12)11(20)21/h1-2,4-6,8-10,12,15-19H,3,13H2,(H,20,21)
Klucz InChI
RSCSYLOUHOXZCJ-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Produkty trawienia heparyny i siarczanu heparanu przez różne heparynazy
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Inne uwagi
W poniższym zestawieniu, ΔUA = kwas 4-deoksy-L-treo-heks-4-enopiranozyluronowy; GlcN = D-glukozamina; Ac = acetyl; NS, 2S, 6S, = odpowiednio N-sulfo, 2-siarczan i 6-siarczan.
Aby uzyskać kompleksowe zrozumienie naszej szerokiej gamy Disacharydy do badań, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony strony kategorii Węglowodany.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.