Kluczowe dokumenty
H7629
γ-Butyrolactone
≥99% (GC)
Synonim(y):
γ-Hydroxybutyric acid lactone, 4-Hydroxybutyric acid lactone, GBL
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3 (vs air)
ciśnienie pary
1.5 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99% (GC)
temp. samozapłonu
851 °F
granice wybuchowości
16 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
tw
204-205 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
gęstość
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1CCCO1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
Klucz InChI
YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup