Kluczowe dokumenty
8.01661
Sigma-Aldrich
γ-Butyrolactone
Technipur®, for synthesis
Synonim(y):
γ-Hydroxybutyric acid lactone, 4-Hydroxybutyric acid lactone, GBL
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.09
Beilstein:
105248
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.21
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
for synthesis
synthesis grade
Poziom jakości
gęstość pary
3 (vs air)
ciśnienie pary
0.344 hPa ( 20 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
temp. samozapłonu
851 °F
granice wybuchowości
16 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
pH
4-5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
204-205 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
gęstość
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1CCCO1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
Klucz InChI
YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
γ-butyrolakton jest powszechnym dodatkiem do żywności stosowanym w celu wzmocnienia aromatu żywności.[1] Jest on stosowany jako rozpuszczalnik do akumulatorów litowo-jonowych, ponieważ ma wysoką temperaturę zapłonu, niską temperaturę zamarzania, wysoką temperaturę wrzenia, niską lepkość i wysoką stałą dielektryczną.[2][3] Jest również stosowany jako plastyfikator stałego elektrolitu baterii litowych.[4]
Zastosowanie
γ-Butyrolakton może być stosowany jako:
  • Plastyfikator do przygotowania elektrolitów polimerowych zawierających poli(epichlorohydrynę-tlenek etylenu).[5][6]
  • Plastyfikator do przygotowania quasi-stałego elektrolitu stosowanego w barwnikowych ogniwach słonecznych.[7]
  • Elektrolit w połączeniu z cieczami jonowymi do zastosowań w urządzeniach elektrochemicznych.[8]
Działania biochem./fizjol.
Prekursor kwasu γ-hydroksymasłowego (GHB). Blokuje uwalnianie dopaminy poprzez blokowanie przepływu impulsów w neuronach dopaminergicznych. Wstępne traktowanie γ-butyrolaktonem umożliwia wykrycie indukowanego autoreceptorami uwalniania dopaminy.
Prekursor kwasu γ-hydroksymasłowego (GHB); blokuje uwalnianie dopaminy.
Informacje prawne
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Laser Raman and conductivity studies of plasticized polymer electrolyte P(ECH-EO):propylenecarbonate:g-butyrolactone:LiClO4
Nithya H, et al.
Journal of Solid State Chemistry, 16, 1791-1797 (2012)
Effects of cyclic carbonates as additives to γ-butyrolactone electrolytes for rechargeable lithium cells
Kinoshita SC, et al.
Journal of Power Sources, 183(2), 755-760 (2008)
Ionic liquids and γ-butyrolactone mixtures as electrolytes for supercapacitors operating over extended temperature ranges
Dagousset L, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 13095-13101 (2015)
Phase Equilibrium and Physical Properties for the Purification of Propylene Carbonate (PC) and γ-Butyrolactone (GBL)
Mathuni T, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 56(1), 89-96 (2011)
Excess Molar Volumes and Viscosities for Binary Mixtures of ?-Butyrolactone with Methyl Formate, Ethyl Formate, Methyl Acetate, Ethyl Acetate, and Acetonitrile at 298.15 K
Lu H, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 46(3), 631-634 (2001)