Merck
H6666
Sigma-Aldrich
Keratinocyte Growth Factor human
HumanKine®, >95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
FGF-7, KGF
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Nazwa produktu
Keratinocyte Growth Factor human, KGF, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
>95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
siła działania
4-20 ng/mL EC50
jakość
endotoxin tested
masa cząsteczkowa
dimer 17-30 kDa (glycosylated)
opakowanie
pkg of 10 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<1 EU/μg
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... FGF7(2252)
Opis ogólny
Czynnik wzrostu keratynocytów (KGF) należy do rodziny czynników wzrostu fibroblastów 7 (FGF-7). Jest wytwarzany przez komórki mezenchymalne, komórki γδ T i fibroblasty w kilku narządach. Gen KGF znajduje się na ludzkim chromosomie 15q21.2.
Zastosowanie
Ludzki czynnik wzrostu keratynocytów (KGF) został wykorzystany jako składnik pożywki do różnicowania keratynocytów.
Działania biochem./fizjol.
Czynnik wzrostu keratynocytów (KGF) wywiera działanie parakrynne na komórki mezenchymalne. Wykazuje działanie krioprotekcyjne na komórki nabłonkowe płuc, przewodu pokarmowego i płuc. KGF uczestniczy w aktywacji izoformy IIIb receptora 2 czynnika wzrostu fibroblastów (FGF) (FGFR2-IIIb) obecnego na keratynocytach. Aktywacja ta dodatkowo sprzyja proliferacji, migracji i przeżyciu keratynocytów.
Postać fizyczna
Liofilizowany z 0,2 μm przefiltrowanego roztworu 1x PBS.
Uwaga dotycząca przygotowania
HumanKine Keratinocyte Growth Factor (KGF) is expressed as glycosylated 17 and 30 kDa monomers in human HEK 293 cells. Production in human HEK 293 cells offers authentic glycosylation. Glycosylation contributes to stability in cell growth media and other applications.
Komentarz do analizy
The activity was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of 4MBr-5 cells (monkey epithelial cell line).
Informacje prawne
HumanKine is a registered trademark of Proteintech Group, Inc. and Humanzyme, Inc
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qandeel Fatima et al.
Open life sciences, 13, 544-552 (2018-12-31)
Autologous skin grafts are used to treat severe burn wounds, however, the availability of adequate donor sites makes this option less practical. Recently, stem cells have been used successfully in tissue engineering and in regenerative medicine. The current study aims
Michael J LaFemina et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 299(6), L724-L734 (2010-09-14)
Keratinocyte growth factor (KGF) has efficacy in several experimental models of lung injury; however, the mechanisms underlying KGF's protective effect remain incompletely understood. This study was undertaken to determine whether KGF augments barrier function in primary rat alveolar epithelial cells
Verônica Chomiski et al.
Acta cirurgica brasileira, 31(8), 505-512 (2016-09-01)
To evaluate the effect of keratinocyte growth factor (KGF) treatment on the expression of wound-healing-related genes in cultured keratinocytes from burn patients. Keratinocytes were cultured and divided into 4 groups (n=4 in each group): TKB (KGF-treated keratinocytes from burn patients)
Susanne Braun et al.
Journal of cell science, 119(Pt 23), 4841-4849 (2006-11-09)
Owing to its potent cytoprotective properties for epithelial cells, keratinocyte growth factor (KGF) is successfully used for the treatment of chemotherapy- and radiotherapy-induced oral mucositis in cancer patients. It is therefore of major interest to determine possible clinical applications of
Umbilical cord tissue derived mesenchymal stem cells can differentiate into skin cells
Fatima Q, et al.
The Open Immunology Journal, 13(1), 544-552 (2018)