Przejdź do
H4024
L-Homocysteinesulfinic acid
≥98% (TLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.18
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CCS(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO4S/c5-3(4(6)7)1-2-10(8)9/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
PDNJLMZEGXHSCU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Neurotransmitter candidate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)