Merck
GW22921
Sigma-Aldrich
Anti-ST8SIA1 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
50 μG
1710,00 zł
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1710,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
chicken
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ST8SIA1(6489)
Opis ogólny
Poprzednio przypisany identyfikator białka Q6PZN5 został połączony z Q92185. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
Sekwencja immunogenu: GI # 4506953, sekwencja 4-18
Synthetic peptide sequence of ST8 α-N-acetyl-neuraminide α-2,8-sialyltransferase 1.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-ST8SIA1 produkowane u kurcząt jest odpowiednie do analizy western blotting w rozcieńczeniu 1:500, do barwienia tkanek lub komórek w rozcieńczeniu 1:200.
Działania biochem./fizjol.
α-N-acetyloneuraminid α-2,8-sialylotransferaza jest enzymem kodowanym przez gen ST8SIA1 u ludzi. Działa jako oligosialilotransferaza w kontekście komórkowym. Gen ST8SIA1 koduje syntazę gangliozydów i jest podatny na choroby. Stwierdzono, że gen ten jest związany ze stwardnieniem rozsianym (SM).
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Agata Steenackers et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 17(8), 9559-9572 (2012-08-14)
Glycosphingolipids from the ganglio-series are usually classified in four series according to the presence of 0 to 3 sialic acid residues linked to lactosylceramide. The transfer of sialic acid is catalyzed in the Golgi apparatus by specific sialyltransferases that show
Sreeram V Ramagopalan et al.
Journal of neuroimmunology, 212(1-2), 142-144 (2009-05-12)
Multiple sclerosis (MS) is a complex trait with a significant genetic component. Recent work has implicated the ST8SIA1 gene, encoding a ganglioside synthase, in susceptibility to the disease, perhaps with a parent-of-origin effect. In this investigation of 1318 MS patients