Przejdź do
A211050
DMT-2′O-TBDMS-rA(bz) Phosphoramidite
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Synonim(y):
DMT-2’O-TBDMS-rA(bz) Amidite, N-benzoyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-adenosine, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
909,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2430,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C53H66N7O8PSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
988.19
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
Biological source:
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
909,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
form
powder
technique(s)
oligo synthesis: suitable
impurities
≤0.3% water content (Karl Fischer), ≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR), ≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC), ≤3% residual Solvent content
color
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
suitability
conforms to structure for H-NMR, conforms to structure for LC-MS
compatibility
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
nucleoside profile
base: adenosine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: TBDMS
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4c(NC(=O)c5ccccc5)ncnc34)(c6ccccc6)c7ccc(OC)cc7
InChI
1S/C53H66N7O8PSi/c1-36(2)60(37(3)4)69(65-32-18-31-54)67-46-44(33-64-53(39-21-16-13-17-22-39,40-23-27-42(62-8)28-24-40)41-25-29-43(63-9)30-26-41)66-51(47(46)68-70(10,11)52(5,6)7)59-35-57-45-48(55-34-56-49(45)59)58-50(61)38-19-14-12-15-20-38/h12-17,19-30,34-37,44,46-47,51H,18,32-33H2,1-11H3,(H,55,56,58,61)/t44-,46-,47-,51-,69?/m1/s1
InChI key
FFXHNCNNHASXCT-RFMFGJHUSA-N
General description
RNA phosphoramidites, along with RNA CPG, and analogous to DNA synthesis support the synthesis of sequence-specific RNA oligonucleotides for RNA interference (RNAi) and can be used in target validation and other drug development techniques. Modern phosphoramidite-mediated synthesis has enabled routine high-yielding preparations of RNA oligonucleotides. High-quality RNA phosphoramidites are key to low failure rates, the high biological activity of synthesis products, and cost-effectiveness.
Key Features
  • Industry-standard 2′O-TBDMS protective group
  • Consistent lot-to-lot purity and performance
  • Compatible with deprotection methods based on methylamine or AMA
  • Standard RNA phosphoramidites provide excellent coupling results when used with ETT or BTT as an activator; best results are obtained with activator 42
  • Capping with standard acetic anhydride capping reagent rather than with fast Deprotection Cap A
  • Manufactured under a certified ISO 9001 quality system
DMT-2′O-TBDMS-rA(bz) Phosphoramidite is configured for ÄKTA and OligoPilot Synthesizers.
Legal Information
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A211030A211040A211000
description
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
description
configured for ABI
description
configured for MerMade
description
-
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300, 200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99.0% (reversed phase HPLC), ≥99% (31P-NMR)
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥99.0% (reversed phase HPLC), ≥99% (31P-NMR)
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)