Merck
GW22768
Sigma-Aldrich
Anti-MAPK1/ERK2 Antibody
chicken polyclonal
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-MAPK1 antibody produced in chicken, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
pochodzenie biologiczne
chicken
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-22768
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAPK1(5594)
Immunogen
Rekombinowana kinaza białkowa aktywowana mitogenem 1
Sekwencja immunogenu: GI # 20986531, sekwencja 232-360
Zastosowanie
Przeciwciało anty-MAPK1 produkowane u kurcząt jest odpowiednie do analizy western blot w rozcieńczeniu 1:500, do barwienia tkanek lub komórek w rozcieńczeniu 1:200.
Działania biochem./fizjol.
Kinaza białkowa aktywowana mitogenami 1 jest enzymem kodowanym przez gen MAPK1 u ludzi. Szlak RAS/mitogen - aktywowana kinaza białkowa (MAPK) odgrywa kluczową rolę w rozwoju embrionalnym i postnatalnym. Jest również związany z POChP (przewlekłą obturacyjną chorobą płuc), a p38 MAPK może być potencjalnym celem w leczeniu POChP.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cuiping Huang et al.
Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research, 19, 1229-1235 (2014-01-03)
Inflammation and remodeling of the small airways are major determinants of the progression and severity of COPD. The present study explored the correlation between sputum p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK) activity and airway inflammation and reduction of lung function in
Natalia Bezniakow et al.
Developmental period medicine, 18(3), 285-296 (2014-09-04)
The RASopathies are a class of developmental syndromes. Each of them exhibits distinctive phenotypic features, although there are numerous overlapping clinical manifestations that include: dysmorphic craniofacial features, congenital cardiac defects, skin abnormalities, varying degrees of intellectual disability and increased risk