Merck
GW22681
Sigma-Aldrich
Anti-MUC1 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-22681
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MUC1(4582)
Opis ogólny
Mucyna 1 (MUC1) jest O-glikozylowaną, związaną z błoną, transbłonową glikoproteiną należącą do rodziny genów mucyny (MUC). Ulega ekspresji na wierzchołkowej powierzchni nabłonka błony śluzowej w płucach, oku, piersi i żołądku. Składa się z N-końcowej domeny zewnątrzkomórkowej składającej się ze zmiennej liczby powtórzeń tandemowych (MUC1-TR) o długości 20 aminokwasów (aa) i domeny C-końcowej, która obejmuje region zewnątrzkomórkowy 53aa, domenę transbłonową (TM) i ogon cytoplazmatyczny 72aa (MUC1CT).
Immunogen
Rekombinowana mucyna MUC1 izoforma 1
Sekwencja immunogenu: GI # 65301117, sekwencja 199-244
Zastosowanie
Przeciwciało anty-MUC1 produkowane u kurcząt jest odpowiednie do immunohistochemii i analizy Western blotting w rozcieńczeniu 1:500, do barwienia tkanek lub komórek w rozcieńczeniu 1:200.
Działania biochem./fizjol.
Mucyna 1, związana z powierzchnią komórki (MUC1), odgrywa ważną rolę w sygnalizacji komórkowej podczas progresji raka. Nosi epitopy związane z nowotworem i ulega nieprawidłowej ekspresji w nowotworach. MUC1 odgrywa kluczową rolę w rozwoju, progresji raka piersi i może promować zdolność komórek raka piersi do inwazji. Mutacja w genie może skutkować postępującą przewlekłą niewydolnością nerek z mdłym osadem moczu.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anthony J Bleyer et al.
Clinical journal of the American Society of Nephrology : CJASN, 9(3), 527-535 (2014-02-11)
The genetic cause of medullary cystic kidney disease type 1 was recently identified as a cytosine insertion in the variable number of tandem repeat region of MUC1 encoding mucoprotein-1 (MUC1), a protein that is present in skin, breast, and lung
S J Gendler et al.
The Journal of biological chemistry, 265(25), 15286-15293 (1990-09-05)
Human mammary cells present on the cell surface a polymorphic epithelial mucin (PEM) which is developmentally regulated and aberrantly expressed in tumors. PEM carries tumor-associated epitopes recognized by the monoclonal antibodies HMFG-1, HMFG-2, and SM-3. Previously isolated partial cDNA clones
M Sahraei et al.
Oncogene, 31(47), 4935-4945 (2012-01-24)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDA) has one of the worst prognoses of all cancers. Mucin 1 (MUC1), a transmembrane mucin glycoprotein, is a key modulator of several signaling pathways that affect oncogenesis, motility and metastasis. Its expression is known to be
Lili Zhang et al.
The Journal of pathology, 234(1), 60-73 (2014-05-20)
Cigarette smoke increases the risk of lung cancer by 20-fold and accounts for 87% of lung cancer deaths. In the normal airway, heavily O-glycosylated mucin-1 (MUC1) and adherens junctions (AJs) establish a structural barrier that protects the airway from infectious
Ya-Wen Wang et al.
Journal of cancer research and clinical oncology, 140(8), 1271-1281 (2014-05-03)
Increasing evidences demonstrate that CD227 plays a crucial role in the development and progression of breast cancer. However, the function of CD227 in breast carcinoma was still controversial and the investigation on CD227 in Asian race was scarce. To investigate