Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 case | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41116124
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóccolor
white
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Histology processing/embedding cassettes made of acetal polymer. These cassettes keep specimens safely submerged in liquid and are resistant to histological solvents. The one-piece lid snaps apart and conveniently locks into the cassette base, ensuring specimen safety. A line of cassette colors are available to fit your needs and preference. A large 30° anterior writing area is available for your convenience. Not suitable for automated printers.
Application
Kasety do przetwarzania/osadzania biopsji HISTOSETTE® I były używane do osadzania eksplantów z mysich modeli CD-1 i próbek kości do badań histologicznych.
Preparation Note
Case contains 3 dispenser boxes of 500 cassettes.
Legal Information
Histosette is a registered trademark of Simport Plastics Ltd.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| color white | color blue | color yellow | color green |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HISTOSETTE® I Kasety do przetwarzania/osadzania biopsji
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?