Kluczowe dokumenty
GW21011
Sigma-Aldrich
Anti-β-2 Adrenergic Receptor antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-β-2 adrenergic receptor, Anti-β-2 adrenoreceptor
Wybierz wielkość
50 μG
1740,00 zł
1740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1740,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
chicken
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-21011
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADRB2(154)
Opis ogólny
Receptor adrenergiczny β-2 jest członkiem rodziny receptorów o siedmiu domenach transbłonowych. Gen ADRB2 jest mapowany na ludzkim chromosomie w 5q32. Receptor adrenergiczny β-2 jest białkiem siedmiobłonowym, które składa się z helis α. N-koniec jest zewnątrzkomórkowy, podczas gdy C-koniec jest wewnątrzkomórkowy.
Immunogen
Rekombinowany receptor adrenergiczny, β-2-, powierzchnia
Sekwencja immunogenu: GI # 4501969, sekwencja 335-408
Zastosowanie
Przeciwciało przeciwko receptorowi beta-2 adrenergicznemu wytwarzane u kurcząt jest odpowiednie do analizy western blot w rozcieńczeniu 1:500, do barwienia tkanek lub komórek w rozcieńczeniu 1:200.
Działania biochem./fizjol.
Receptor β-2 adrenergiczny (β2 adrenoreceptor), znany również jako ADRB2, jest obecny w błonie komórkowej. Reaguje z adrenaliną (epinefryną) jako hormonem lub neuroprzekaźnikiem wpływającym na mięśnie lub narządy. Może być czynnikiem ryzyka przewlekłego bólu, a jego polimorfizmy mogą wpływać na ból porodowy. Zawiera wspólny niesynonimiczny polimorfizm pojedynczego nukleotydu. Epinefryna aktywuje ADRB2 upośledzając migrację keratynocytów. Szlak β2-adrenoreceptora jest niezbędny do regulacji układu sercowo-naczyniowego.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dennis W McGraw et al.
Proceedings of the American Thoracic Society, 2(4), 292-296 (2005-11-04)
It is now clear that the beta2-adrenergic receptor continuously oscillates between various conformations in the basal state, and that agonists act to stabilize one or more conformations. It is conceivable that synthetic agonists might be engineered to preferentially confine the
R A Hall et al.
Nature, 392(6676), 626-630 (1998-04-29)
Stimulation of beta2-adrenergic receptors on the cell surface by adrenaline or noradrenaline leads to alterations in the metabolism, excitability, differentiation and growth of many cell types. These effects have traditionally been thought to be mediated exclusively by receptor activation of
U H Frey et al.
British journal of anaesthesia, 112(3), 477-484 (2013-12-25)
While the β2-adrenoceptor pathway is essential for cardiovascular regulation, the impact of ADRB2 gene variations on circulatory responses is unclear, possibly due to neural compensatory mechanisms. We tested the hypotheses that (i) sympathetic block by thoracic epidural anaesthesia (TEA) unmasks
Yongjun He et al.
Oncotarget, 8(11), 18206-18212 (2017-02-18)
High altitude pulmonary edema (HAPE) occurs mainly under conditions such as high altitude, rapid ascent, or hypoxia. Previous studies suggest that ADRB2, GNB3, TH, and GSTP1 polymorphisms are associated with various lung diseases. We evaluated whether those polymorphisms are associated
Victor E Ortega et al.
The Lancet. Respiratory medicine, 2(3), 204-213 (2014-03-14)
Severe adverse life-threatening events associated with longacting β agonist (LABA) use have caused the US Food and Drug Administration (FDA) to review the safety of these drugs, resulting in a boxed warning and a mandatory safety study in 46 800 patients