Przejdź do
I127
ICI 118,551 hydrochloride
≥98% (HPLC), powder, β2 inverse agonist
Synonim(y):
(2R,3R)-rel-3-isopropylamino-1-(7-methylindan-4-yloxy)-butan-2-ol hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
923,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H27NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.86
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
923,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
ICI 118,551 hydrochloride, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
SMILES string
Cl.CC(C)N[C@@H](C)[C@@H](O)COc1ccc(C)c2CCCc12
InChI
1S/C17H27NO2.ClH/c1-11(2)18-13(4)16(19)10-20-17-9-8-12(3)14-6-5-7-15(14)17;/h8-9,11,13,16,18-19H,5-7,10H2,1-4H3;1H/t13-,16-;/m0./s1
InChI key
KBXMBGWSOLBOQM-LINSIKMZSA-N
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Application
ICI 118,551 hydrochloride has been used:
  • to block β-adrenergic signaling in various experiments
  • to counteract degradation by endogenous T-lymphocyte monoamine oxidases
  • to determine the specific receptor subtype necessary for isoproterenol to induce up-regulation of gene transcripts
Biochem/physiol Actions
ICI 118,551 hydrochloride is a highly selective β2-adrenoceptor antagonist.
ICI 118,551 has been used to treat vasomotor migraines and somatic troubles related to anxiety state.
Features and Benefits
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
Hygroscopic
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1923SML0283SML2938
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
color
white
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
I127-5MG04061833847596
I127-25MG04061832091365