GN655904
Greiner microplate
96 well, flat bottom, non-binding, white
Synonim(y):
96-dołkowa mikropłytka, Płytka 96-dołkowa, płytka do hodowli komórek
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Polecane produkty
opakowanie
pack of 40 ea
producent / nazwa handlowa
Greiner 655904
dostępność
available only in China
Opis ogólny
- Greiner microplates are ideal for storing active agents, patient samples, DNA/RNA or stock cultures.
- Polypropylene material can withstand a high temperature (-196 to +121°C) and are chemically resistant.
- Nonpyrogenic plates are free of detectable DNase, RNase, human DNA.
- Features alphanumeric well coding for identification.
- Sealable with adhesive films and heat sealers for long-term and secure sealing.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)