Kluczowe dokumenty
CLS3990
Corning® 96 well NBS Microplate
flat bottom, white polystyrene, bag of 5 ×, non-sterile, lid: no
Synonim(y):
płytka do hodowli komórek, płytki wielodołkowe
Wybierz wielkość
25 EA
1770,00 zł
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 EA
1770,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
flat bottom
polystyrene
white bottom
white polystyrene
sterylność
non-sterile
non-sterile
Właściwości
lid: no
lid: no
skirt
plate format: 96 well standard
opakowanie
case of 100
pack of 25
bag of 5 ×
producent / nazwa handlowa
Corning 3990
maksymalna pojemność
360 μL
rozmiar
96 wells
pojemność dołka
360 μL
pojemność robocza dołka
75-200 μL
pojemność robocza
200 μL
kolor
white
przydatność
suitable for (cell cuture)
typ wiązania
NBS (non-binding surface)
Opis ogólny
Non-Binding surface (NBS) multiwell plates have a modified polymer surface (PS) which results in a non-ionic hydrophilic surface (polyethylene oxide-like), thereby minimizing bio-interaction and enhancing the signal-to-noise ratio. Results have demonstrated NBS′s ability to significantly reduce protein and nucleic acid binding to polymers (<2 ng/cm2; over 90% reduction of protein binding compare to PS & PP surface), maintain enzyme activity, and inhibit adhesion of a number of cell lines. These novel surface technologies for assay plates are ideal for homogeneous assays such as Scintillation Proximity Assay (SPA). In addition to a 20+ fold increase in signal-to-noise ratio, selected assays have also displayed improved sensitivity and specificity. The recommended working volume of up to 75 μL to 200 μL for 96 well plates and 20μL to 80 μL for 384 well plates.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NBS is a trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Abdisalan M Noor et al.
BMC infectious diseases, 11, 121-121 (2011-05-17)
Countries aiming for malaria elimination require a detailed understanding of the current intensity of malaria transmission within their national borders. National household sample surveys are now being used to define infection prevalence but these are less efficient in areas of