Kluczowe dokumenty
GERPN6302
Iodoacetamide
Cytiva RPN6302, pack of 25 g
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Formularz
solid
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pack of 25 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPN6302
kolor
Yellowish
rozpuszczalność
cold water: soluble (Easily soluble in cold and hot water)
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Służy do wydajnej alkilacji tioli przy jednoczesnej minimalizacji utleniania konkurencyjnych par tioli w próbkach białek.
Zastosowanie
Jodoacetamid został użyty:
  • jako składnik buforu mocznikowo-siarczanu dodecylu sodu (SDS) do lizy komórek drożdży w teście immunoprecypitacji[1]
  • w wyrównywaniu pasków gradientu pH podczas drugiego wymiaru w ogniskowaniu izoelektrycznym[2]
  • jako środek do alkilacji białek[3]
Działania biochem./fizjol.
Jodoacetamid (IAA) modyfikuje grupy tiolowe w białkach poprzez S-karboksyamidometylację. Jodoacetamid jest środkiem alkilującym. IAA jest powszechnie stosowany do analizy kluczowej roli reszt cysteinowych w reakcjach katalitycznych enzymów. Jest również stosowany w derywatyzacji reszt cysteinowych w białkach do analizy proteomicznej. IAA nieodwracalnie hamuje dehydrogenazę gliceraldehydo-3-fosforanową (GAPDH).[4]
Cechy i korzyści
  • Ultraczysty jodoacetamid o jakości proteomicznej jest stosowany do wydajnej alkilacji tioli, minimalizując jednocześnie utlenianie konkurujących par tioli w próbkach białek.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Proteomic analysis of palmitoylated platelet proteins
Dowal L, et al.
Blood, 118(13), e62-e73 (2011)
Differential effects of iodoacetamide and iodoacetate on glycolysis and glutathione metabolism of cultured astrocytes
Schmidt M and Dringen R
Frontiers in Neuroenergetics, 1(13), 1-1 (2009)
COPI mediates recycling of an exocytic SNARE by recognition of a ubiquitin sorting signal
Xu P, et al.
eLife, 6, e28342-e28342 (2017)
Differential Protein Expression in the Nucleus Accumbens and Amygdala of Lewis and Fischer 344 Rats, and its Relevance in Drug Addiction
Roura-Martinez D, et al.
Journal of drug and alcohol research, 6(3), b1-b8 (2014)
Protokoły
This page describes typical rehydration solutions for use in gel electrophoresis with Cytiva products.