GERPN4000
7768 Zestaw do znakowania białek QuickStain
Wybierz wielkość
887,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
887,00 zł
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPN4000
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Szybka analiza SDS-PAGE: Wstępne znakowanie próbek białek gotowym do użycia barwnikiem Cy5 w celu szybkiego i czułego wykrywania bez barwienia i odbarwiania żelu.
- Łatwa normalizacja Western blot: Użyj standardowego 30-minutowego protokołu dla ilościowych wyników Western blotting; pozwala uniknąć konieczności stosowania kontroli obciążenia.
- Szeroki zakres próbek: Skuteczne znakowanie złożonych próbek lub czystych białek o stężeniu od 1 μg/ml do 20 mg/ml, bez konieczności wstępnego pomiaru stężenia białka.
- Dobra czułość: Tak samo czuła jak barwienie srebrem z szerszym zakresem dynamicznym
- Szeroki zakres dynamiczny: Jednoczesne wykrywanie głównego pasma i poziomów zanieczyszczeń tak niskich jak 0,1% intensywności głównego pasma, przy użyciu skanera fluorescencyjnego lub imagera.
- Wszechstronność: Załaduj próbki na samodzielnie wylane żele lub różne żele komercyjne; możliwe, ponieważ większość materiałów ma niską fluorescencję Cy5.
Wybierz jeden z dwóch szybkich protokołów znakowania
Amersham QuickStain opiera się na znakowaniu estrem Cy5 NHS reaktywnych grup aminowych w białkach. Najpierw należy 10-krotnie rozcieńczyć próbki białek w zoptymalizowanym buforze do znakowania. Następnie dodać stałą ilość Cy5. Inkubować przez 5 minut w temperaturze 95°C dla analizy jakościowej lub 30 minut w temperaturze pokojowej dla zastosowań ilościowych.
Cechy i korzyści
- Szybka analiza SDS-PAGE: Wstępnie oznakuj próbki białek gotowym do użycia barwnikiem Cy5 w celu szybkiego i czułego wykrywania bez barwienia i odbarwiania żelu.
- Łatwa normalizacja Western blot: Użyj standardowego 30-minutowego protokołu, aby uzyskać ilościowe wyniki Western blot; pozwala uniknąć konieczności stosowania kontroli obciążenia.
- Szeroki zakres próbek: Skuteczne znakowanie złożonych próbek lub czystych białek od 1 µg/ml do 20 mg/ml, bez konieczności wstępnego pomiaru stężenia białka
- Dobra czułość: Równie czułe jak barwienie srebrem z szerszym zakresem dynamicznym
- Szeroki zakres dynamiczny: Jednoczesne wykrywanie głównego pasma i poziomów zanieczyszczeń na poziomie zaledwie 0,1% intensywności głównego pasma, przy użyciu skanera fluorescencyjnego lub imagera.
- Wszechstronność: Ładowanie próbek na samodzielnie wylane żele lub różne żele komercyjne; możliwe, ponieważ większość materiałów ma niską fluorescencję Cy5
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)