Merck
51253
Sigma-Aldrich
Atto 633 Protein Labeling Kit
BioReagent, suitable for fluorescence
Wybierz wielkość
1 KIT
4860,00 zł
4860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
4860,00 zł
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
4860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
linia produktu
BioReagent
producent / nazwa handlowa
ATTO-TEC GmbH
fluorescencja
λex 633 nm; λem 661 nm in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 (recommended)
przydatność
suitable for fluorescence
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
This kit contains sufficient amounts of reactive dye, buffers and protein purification sets for performing five labeling reactions (1 mg protein each) and for the subsequent purification of the labeled protein.
Zastosowanie
Atto 633 to czerwono-emitująca etykieta fluorescencyjna o silnej absorpcji, wysokiej wydajności kwantowej (64%), wysokiej fotostabilności, dobrej rozpuszczalności w wodzie i bardzo niewielkim tworzeniu trypletów. Etykieta ta jest zoptymalizowana do stosowania ze wzbudzeniem laserem diodowym przy długości fali 633 nm i charakteryzuje się wysoką fotostabilnością.
Informacje prawne
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sotirios S Tragoulias et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 390(6), 1563-1573 (2008-01-30)
Microarray technology covers the urgent need to exploit the accumulated genetic information from large-scale sequencing projects and facilitate investigations on a genome-wide scale. Although most applications focus on DNA microarrays, the technology has expanded to microarrays of proteins, peptides, carbohydrates
Martin Beutler et al.
European biophysics journal : EBJ, 38(1), 69-82 (2008-09-05)
We demonstrate theoretically and experimentally the quantification of Förster resonance energy transfer (FRET) by direct and systematic saturation of the excited state of acceptor molecules. This version of acceptor depletion methods for FRET estimation, denoted as "satFRET" is reversible and
Judith E Berlier et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 51(12), 1699-1712 (2003-11-19)
Amine-reactive N-hydroxysuccinimidyl esters of Alexa Fluor fluorescent dyes with principal absorption maxima at about 555 nm, 633 nm, 647 nm, 660 nm, 680 nm, 700 nm, and 750 nm were conjugated to antibodies and other selected proteins. These conjugates were
Produkty
Protein labeling kits with Atto and Tracy dyes provide easy fluorescent labeling of purified proteins, enzymes, and antibodies.
Questions
  1. I have an antibody dissolved in a PBS buffer that I want to label using the ATTO633 kit. Do I have to use the bicarbonate buffer for the labeling reaction or can I use the antibody solution in PBS? I am afraid the bicarbonate buffer will harm antibody.
    1 answer
    1. The carbonate buffer is provided with the ATTO643 labeling kit because the reaction of NHS-esters with lysines is most effective at around pH 8.3. At pH 7.4, most lysines are protonated and not available for the reaction. Although (de-)protonation is an equilibrium reaction, allowing all free lysines to eventually be labeled at pH 7.4, the process will be slower and less efficient. Additionally, NHS-esters slowly hydrolyze in aqueous buffers, so a longer reaction time results in more NHS-ester decay.
      If the protein tolerates high pH but not the carbonate buffer, another buffer can be used and adjusted to pH 8.3. A HEPES buffer has been successfully used for this purpose, as it maintains sufficient buffer capacity at pH >8. PBS can be adjusted to pH 8.3, but this is outside its buffer capacity, requiring careful monitoring of pH fluctuations. Refer to the buffer chart in Figure 3: https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/protein-biology/gel-electrophoresis/reproducibility-with-biological-buffers. Avoid buffers containing primary amines, such as TRIS, as they will compete with lysines and reduce reaction yield.
      A pH of 8.0 might be sufficient with otherwise identical reaction conditions and is tolerated by many proteins.
      If using PBS at pH 7.4, the reaction will occur more slowly. Instead of the one-hour reaction time in the protocol, label for three hours or overnight. Increasing the dye concentration is also an option. The kit provides enough ATTO643-NHS to use twice the concentration or more. Conduct a test reaction, measure the degree of labeling (DOL), and adjust reaction time and/or dye concentration if necessary. A starting point is a 3-hour reaction time at room temperature with 1.5x the dye amount recommended in the protocol.