Kluczowe dokumenty
GERPN2108
ECL Western Blotting Analysis System
Cytiva RPN2108
Wybierz wielkość
1 PKG
1730,00 zł
1730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1730,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105332
NACRES:
NA.32
1730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
Detection reagent 1: Colorless Detection reagent 2: Colorless Peroxidase labelled anti-mouse antibody: Colorless Peroxidase labelled anti-rabbit antibody: Colorless Blocking agent: White
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pkg of 1 kit
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPN2108
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
7699 Western Blotting System jest najczęściej stosowanym i rekomendowanym na świecie chemiluminescencyjnym systemem immunodetekcji.
7699 Western Blotting System wykorzystuje peroksydazę chrzanową (HRP) sprzężoną z przeciwciałami anty-mysimi i anty-króliczymi do detekcji Western blot w oparciu o luminol. Bloty sondowane mysimi lub króliczymi przeciwciałami pierwszorzędowymi są inkubowane z przeciwciałami drugorzędowymi sprzężonymi z HRP. Dodanie odczynników 7699 Detection Reagents powoduje powstanie sygnału chemiluminescencyjnego, który można zarejestrować na filmie lub wykryć za pomocą kamery CCD.
Każdy system zawiera następujące odczynniki, wystarczające do wykrycia 1000 cm2 błony:
Koniugat anty-mysi HRP, 100 μl
Koniugat anty-króliczy HRP, 100 μl
7699 Odczynniki do detekcji 1 i 2, 62,5 ml każdy
Środek blokujący, 5 g.
Zastosowanie
7699 Blotting Analysis System został użyty do western blottingu.[1]
Western Blotting
Cechy i korzyści
  • Wykrywanie mysich i króliczych przeciwciał pierwotnych na western blotach przy użyciu przeciwciał wtórnych sprzężonych z HRP i odczynników 7699.
  • Zoptymalizowany system zapewnia szybkie, czułe wyniki przy użyciu prostych protokołów.
  • Zaprojektowany do użytku z membranami nitrocelulozowymi i PVDF.
  • Wysoka czułość: Do 10 razy bardziej czuły niż metody kolorymetryczne.
  • Szybkość: Wyniki można szybko uzyskać na kliszy rentgenowskiej, zapewniając dane w formie papierowej i unikając blaknięcia związanego z kolorymetrycznymi metodami wykrywania.
  • Łatwe odtwarzanie: Oszczędność czasu i materiałów dzięki możliwości 10-krotnego powtórzenia na membranach.
  • Kwantyfikowalność: Liniowa odpowiedź w zakresie od 0,2 do 2 jednostek OD przy użyciu wstępnie wypłukanego Hyperfilm ECL,
  • Nieradioaktywny - nie wymaga specjalistycznych urządzeń
  • Sprawdzona wydajność - najczęściej stosowana metoda detekcji chemiluminescencyjnej z setkami publikacji na całym świecie
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
ECL is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marie-Theres Zeuner et al.
Biochimica et biophysica acta, 1863(12), 3084-3095 (2016-11-05)
A distinct feature of the Toll-like receptor 4 (TLR4) is its ability to trigger both MyD88-dependent and MyD88-independent signalling, culminating in activation of pro-inflammatory NF-κB and/or the antiviral IRF3. Although TLR4 agonists (lipopolysaccharides; LPSs) derived from different bacterial species have
Produkty
Explore the impact of water quality on protein electrophoresis and Western blotting. Learn about the role of ultrapure water and its effect on chemiluminescent signals in Western blotting.