GE28908366
799 IgG 812 FF
pkg of 5 × 5 mL, Cytiva, 28-9083-66, 90 μm avg. part. size
Wybierz wielkość
11 590,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
11 590,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 5 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
28-9083-66
Cytiva
śr. rozm. cząst.
90 μm
Powiązane kategorie
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)