Kluczowe dokumenty
GE80-1129-53
EPH electrode wick for MultiPhor II electrophoresis unit
W × L 82 mm × 130 mm, pack of 500 ea
Wybierz wielkość
1 PKG
2630,00 zł
2630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
2630,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
2630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
klasa czystości
electrophoresis grade
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 80112953
szer. × dł.
82 mm × 130 mm
Opis ogólny
Służy do łączenia roztworu buforowego z żelem.
Informacje prawne
MultiPhor is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)