Kluczowe dokumenty
GE80-1106-56
Przewód chłodzący do sterownika termostatycznego 7868 IV
L × O.D. × I.D. 4 m × 12 mm × 8 mm, pack of 1 ea
Wybierz wielkość
1 PKG
1320,00 zł
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1320,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.22
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 80110656
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
4 m × 12 mm × 8 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Rurki chłodzące, zestaw złączek do rurek i zaciski do węży zapewniają elastyczny i bezpieczny sposób podłączenia Multiphor II do termostatycznego pompy cyrkulacyjnej, takiej jak MultiTemp III.
Informacje prawne
MultiTemp is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)