Merck
GE80-1106-29
Glass Plates
unframed, H × W × D 125 mm × 260 mm × 1 mm, pack of 15 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
opakowanie
pack of 15 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 80110629
wys. × szer. × śr.
125 mm × 260 mm × 1 mm