Przejdź do
G3150
Glass plates for vertical mini gel
8 cm × 10 cm
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105312
NACRES:
NB.51
Nazwa produktu
Glass plates for vertical mini gel, 10 cm wide, Clear
Quality Segment
size
8 cm × 10 cm
compatibility
for use with polyacrylamide gels
Packaging
Set includes one rectangular plate with rounded bottom corners and one notched plate.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)