Kluczowe dokumenty
GE78152104011150
Sera-Mag SpeedBeads Neutravavidin Coated Magnetic particles
Cytiva 78152104011150, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids)
Synonim(y):
Neutravidin magnetic beads
Wybierz wielkość
1 ML
1500,00 zł
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
1500,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
NA.56
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
(Neutravavidin Coated particles)
Formularz
suspension (1% Solids)
opakowanie
pkg of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 78152104011150
stężenie
10 mg/mL
śr. rozm. cząst.
1 μm
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Sera-Mag SpeedBeads and Sera-Mag Carboxylate-Modified Magnetic Particles combine a fast magnetic response time and high binding capacity with a large surface area, high sensitivity, stability, physical integrity, and fast reaction kinetics. Covalent coupling of biomolecules such as proteins and nucleic acids to carboxyl groups on the surface is easily accomplished using our standard coupling technology. The core of the particle is made by a free radical emulsion polymerization of styrene and acid monomer. One (Sera-Mag) or two (Sera-Mag SpeedBeads) layers of magnetite are then coated onto this core, while the surface is modified to minimize non-specific binding of proteins.
Zastosowanie
Sera-Mag SpeedBeads and Sera-Mag Carboxylate-Modified Magnetic Particles typical application uses include sample preparation, proteomics, nucleic acid isolation, and immunoassay applications.
Cechy i korzyści
Sera-Mag SpeedBeads and Sera-Mag Carboxylate-Modified Magnetic Particles allow convenient covalent coupling of target molecules.
  • Carboxylic groups on the surface permit easy covalent coupling to biomolecules of interest using convenient carbodiimide chemistry.
  • Different levels of hydrophobicity/hydrophilicity available.
  • Available in Sera-Mag SpeedBeads and original Sera-Mag versions.
  • Excellent sensitivity and low nonspecific binding for greater accuracy.
  • Fast Magnetic Response Times and Stable Physical Integrity
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sera-Mag is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)