GE66152104011150
SpeedBeads Magnetic Streptavidin Coated particles
Cytiva 66152104011150, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids)
Wybierz wielkość
1450,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1450,00 zł
Polecane produkty
ligand
(Streptavidin Coated particles)
Formularz
suspension (1% Solids)
opakowanie
pkg of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 66152104011150
stężenie
10 mg/mL
śr. rozm. cząst.
1 μm
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Grupy karboksylowe na powierzchni umożliwiają łatwe kowalencyjne łączenie z biomolekułami będącymi przedmiotem zainteresowania przy użyciu wygodnej chemii karbodiimidów.
- Dostępne różne poziomy hydrofobowości/hydrofilowości.
- Dostępne w wersji 8631 SpeedBeads i oryginalnej 8631.
- Doskonała czułość i niski poziom niespecyficznego wiązania dla większej dokładności.
- Krótki czas reakcji magnetycznej i stabilna integralność fizyczna
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)