Kluczowe dokumenty
GE66152104010150
SpeedBeads Magnetic Streptavidin Coated particles
Cytiva 66152104010150, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids)
Wybierz wielkość
5 ML
4610,00 zł
4610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
4610,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.56
4610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
(Streptavidin Coated particles)
Formularz
suspension (1% Solids)
opakowanie
pkg of 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 66152104010150
stężenie
10 mg/mL
śr. rozm. cząst.
1 μm
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Typowe zastosowania Sera-Mag SpeedBeads i Sera-Mag Carboxylate-Modified Magnetic Particles obejmują przygotowanie próbek, proteomikę, izolację kwasów nukleinowych i testy immunologiczne.
Cechy i korzyści
Sera-Mag SpeedBeads i Sera-Mag Carboxylate-Modified Magnetic Particles umożliwiają wygodne kowalencyjne łączenie cząsteczek docelowych.
  • Grupy karboksylowe na powierzchni umożliwiają łatwe kowalencyjne łączenie z biomolekułami będącymi przedmiotem zainteresowania przy użyciu wygodnej chemii karbodiimidów.
  • Dostępne różne poziomy hydrofobowości/hydrofilowości.
  • Dostępne w wersji Sera-Mag SpeedBeads i oryginalnej Sera-Mag.
  • Doskonała czułość i niski poziom niespecyficznego wiązania dla większej dokładności.
  • Krótki czas reakcji magnetycznej i stabilna integralność fizyczna
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sera-Mag is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)