Kluczowe dokumenty
GE29-1081-07
7708 Zestaw do amplifikacji DNA pojedynczej komórki 7700
Cytiva 29-1081-07, sufficient for 25 reactions sufficient, storage temp.:-70°C
About This Item
Kod UNSPSC:
41106100
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
zastosowanie
sufficient for 25 reactions sufficient
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29-1081-07
dostępność
not available in Japan
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Analiza genomowa z pojedynczych komórek jest rozwijającym się obszarem, ponieważ naukowcy koncentrują się na różnicach w populacjach komórek. Ilość genomowego DNA potrzebnego do przeprowadzenia pełnego zakresu testów wpłynęła na postęp, a podczas gdy techniki stają się bardziej czułe, dzielenie DNA pojedynczej komórki na różnych platformach nie jest możliwe.
Przy bardzo niskich poziomach wejściowego DNA udana amplifikacja zależy od jakości odczynnika. Single Cell 7700 został opracowany z myślą o tym. Odczynniki do lizy są zoptymalizowane w celu pełnego uwolnienia genomowego DNA z komórki, a następnie denaturacji DNA, aby umożliwić optymalną amplifikację i pokrycie. Amplifikacja w tle, często związana z amplifikacją z wielokrotnym wypieraniem (MDA), jest tłumiona podczas całej inkubacji, dzięki czemu amplifikowane jest tylko wejściowe DNA.
Wysokiej jakości odczynniki i opcjonalny, opatentowany enzymatyczny etap oczyszczania w protokole zapewniają, że wszelkie potencjalne zanieczyszczenia DNA wprowadzone podczas konfiguracji są usuwane przed każdą indywidualną reakcją. Ponadto nasze procesy produkcyjne, w tym oczyszczanie za pomocą promieniowania UV i odczynników enzymatycznych, pomagają zapewnić, że wszystkie zestawy są wolne od wykrywalnych zanieczyszczeń DNA i umożliwiają czułość amplifikacji do fg gDNA.
Wysokiej jakości odczynniki i opcjonalny, opatentowany etap oczyszczania enzymatycznego w protokole zapewniają, że wszelkie potencjalne zanieczyszczenia DNA wprowadzone podczas konfiguracji są usuwane przed każdą indywidualną reakcją. Ponadto nasze procesy produkcyjne, w tym czyszczenie UV i enzymatyczne odczynniki, pomagają zapewnić, że wszystkie zestawy są wolne od wykrywalnych zanieczyszczeń DNA i umożliwiają czułość amplifikacji do 1 fg gDNA.
Zastosowanie
Single Cell 7700 oferuje prosty, dwuetapowy proces amplifikacji całego genomu. Proces amplifikacji trwa od 2 do 4 godzin w zależności od ilości wyjściowego DNA i można osiągnąć wydajność od 4 do 7 μg.
Amplifikacja jest wysoce jednolita w całym genomie, dzięki czemu reprezentacja locus pozostaje niezwykle zbliżona do oryginalnej próbki DNA. Ponadto, amplifikacja jest przeprowadzana z bardzo wysoką wiernością dzięki aktywności korekcyjnej polimerazy DNA Phi29. DNA z pojedynczych komórek może być powtarzalnie i niezawodnie amplifikowane do wykorzystania w wielu dalszych zastosowaniach. Single Cell 7700 został z powodzeniem wykorzystany do wygenerowania matrycy do genotypowania SNP, CGH i sekwencjonowania nowej generacji.
Cechy i korzyści
Zestaw do amplifikacji DNA z pojedynczej komórki Genomiphi łączy unikalne możliwości polimerazy DNA Phi29 ze zoptymalizowaną formułą do amplifikacji genomowego DNA z 1-1000 komórek bez zakłóceń tła.
  • Amplifikacja całego genomu genomowego DNA z zaledwie jednej komórki.
  • Nowatorski proces oczyszczania tłumi tło, umożliwiając czułość do 1 fg wejściowego DNA.
  • Prosta technologia izothernal strand displacement (MDA) wykorzystująca polimerazę DNA Phi29.
  • Amplifikacja może być zakończona w czasie krótszym niż 3 godziny przy mniej niż 15 minutach pracy.
  • Zoptymalizowany w celu promowania całkowitej lizy komórek z jednolitą denaturacją DNA przed amplifikacją.
Komentarz do analizy
Aby wyświetlić certyfikat analizy tego produktu, należy odwiedzić stronę www.cytiva.com.
Informacje prawne
GenomiPhi
Na opakowaniu i ulotce:
Do użytku wyłącznie na licencji Qiagen GmbH. i Cytiva. Polimeraza DNA Phi 29 nie może być ponownie sprzedawana ani używana, chyba że w połączeniu z innymi składnikami tego zestawu. Patrz patenty USA nr 5,854,033, 6,124,120, 6,143,495, 6,323,009, 5,576,204 oraz równoważne patenty i zgłoszenia patentowe w innych krajach.
Na opakowaniu:
Zastrzega się prawa własności firmy Cytiva. Nie może być odsprzedawany ani używany z wyjątkiem innych elementów tego zestawu. Patrz patent USA nr 5,576,204 oraz równoważne patenty i zgłoszenia patentowe w innych krajach.
GenomiPhi is a trademark of Cytiva
illustra is a trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)