GE29-0362-26
Superose® 6 3.2/300
Cytiva 29-0362-26, 13 μm particle size
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29-0362-26
dostępność
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Matryca
agarose
grupa aktywna macierzy
agarose phase
wielkość cząstki
13 μm
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Kolumna Precision PC 3.2/30 (2,4 ml), wstępnie zapakowana z Superose 6, jest przeznaczona do czułych i wysoce rozdzielczych separacji biomolekuł metodą filtracji żelowej w skali mikropreparatywnej. Superose 6 ma szeroki zakres frakcjonowania dla mas cząsteczkowych od 5000 do 5 000 000.
Cechy i korzyści
- Osiągaj separacje o wysokiej rozdzielczości w wyjątkowo szerokich zakresach mas cząsteczkowych dzięki medium do filtracji żelowej Superose.
- Precyzyjne kolumny (PC) do mikropuryfikacji i analizy: objętości próbek od 4 do 50 μL.
- Eluenty o niskiej sile jonowej (< 0,05 M) mogą wykorzystywać składnik interakcji hydrofobowej w celu zmiany selektywności Superose dla niektórych lipidów, peptydów i małych związków aromatycznych.
- Nowa konstrukcja sprzętowa umożliwiająca wygodne bezpośrednie podłączenie do wysokowydajnych systemów chromatograficznych, takich jak ÄKTA.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
Aby wyświetlić certyfikat analizy tego produktu, należy odwiedzić stronę www.cytiva.com.
Informacje prawne
Superose is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)