Kluczowe dokumenty
GE28950859
799 10849 SP
pkg of 5 × 5 mL, Cytiva, 28-9508-59
Wybierz wielkość
5 X 5 ML
11 150,00 zł
11 150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 X 5 ML
11 150,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NB.21
11 150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 5 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
28-9508-59
Cytiva
Informacje prawne
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
MacroCap is a trademark of Cytiva
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Peripheral nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)