GE28-9269-79
HiScreen™ Capto™ S
Cytiva 28-9269-79
Wybierz wielkość
808,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
808,00 zł
Polecane produkty
ligand
sulfonate group
opis
Ion Exchanger Type (value)
Formularz
prepacked column
sieciowanie krzyżowe
cross-linked
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9269-79
warunki przechowywania
(0.2 M Sodium Acetate in 20% Ethanol)
Parametry
44 psi
metody
liquid chromatography (LC): suitable
wymiary złoża
7.7 mm × 100 mm
objętość złoża
4.7 mL
kolumna śr. wewn.
7.7 mm
Matryca
highly cross-linked agarose with dextran surface extender
grupa aktywna macierzy
SO3- functional group
średnia średnica
90 μm (d50v)
cleaning
3-14
Zakres roboczy
4-13
pojemność
binding capacity(> 120 mg lysozyme/mL resin)
przydatność
suitable for bioprocess medium
metoda separacji
cation exchange
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Niewielka objętość kolumny wynosząca 4,7 ml i wysokość złoża wynosząca 10 cm sprawiają, że kolumny HiScreen są doskonałym narzędziem do optymalizacji metod, sprawdzania parametrów, testowania odporności i wygodnego skalowania. Można zastosować prędkości płynu procesowego, ponieważ wysokość złoża 10 cm zapewnia wystarczający czas przebywania, a wyniki mogą następnie służyć jako podstawa do liniowego skalowania procesu.
W razie potrzeby dwie kolumny można łatwo połączyć szeregowo, aby uzyskać wysokość złoża 2NA cm.
Nośniki wstępnie zapakowane w kolumnach HiScreen Capto IEX są również dostępne w innych formatach i jako opakowania zbiorcze, co umożliwia stosowanie tych samych nośników do prac rozwojowych, badań pilotażowych i rutynowej produkcji.
Cechy i korzyści
- Capto S to silnie kationowymienna pożywka BioProcess, zaprojektowana w celu spełnienia wymagań współczesnych producentów na dużą skalę w zakresie szybkiego, wydajnego i ekonomicznego wychwytywania i pośredniego oczyszczania białek.
- Wstępnie zapakowane, gotowe do użycia kolumny do wygodnej optymalizacji rozwoju procesu.
- Kolumny HiScreen o wysokości złoża 1NA cm zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić optymalizację metody i badanie przesiewowe parametrów.
- Kolumny można łatwo łączyć szeregowo, aby uzyskać wysokość złoża 2NA cm.
- Mała objętość złoża zapewnia szybkie wyniki i minimalne zużycie próbki/bufora.
- Powtarzalne wyniki, skalowalne do kolumn BioProcess wypełnionych tymi samymi mediami przy użyciu tej samej liniowej prędkości płynu.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)