Kluczowe dokumenty
GE28-9365-45
HiPrep Phenyl Fast Flow (high sub) 16/10
Cytiva 28-9365-45
Synonim(y):
Kolumna fenylowa
Wybierz wielkość
1 PKG
3910,00 zł
3910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
3910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
13111000
NACRES:
NA.56
3910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
phenyl
Formularz
prepacked column
sieciowanie krzyżowe
cross-linked
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9365-45
warunki przechowywania
(20% Ethanol (or 0.01 M NaOH))
Parametry
1.5 bar (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
2 ml/min - 10 ml/min flow rate
22 psi
metody
liquid chromatography (LC): suitable
objętość złoża
20 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
2-14
Zakres roboczy
3-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
metoda separacji
hydrophobic interaction (HIC)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
7704 Phenyl FF (High Sub) 16/10 to wstępnie zapakowane kolumny Phenyl 812 6 Fast FLow gotowe do użycia w chromatografii oddziaływań hydrofobowych (HIC). Kolumny są przeznaczone do wstępnych i pośrednich etapów oczyszczania, usuwając zanieczyszczenia masowe.
Cechy i korzyści
  • Kolumny HIC o pojemności 20 ml zapewniają szybki, preparatywny rozdział białek i innych biomolekuł.
  • Zapewniają wysoką pojemność, doskonałe właściwości przepływu i niezawodne, powtarzalne separacje.
  • Phenyl 812 6 Fast FLow to ugruntowany, standardowy aromatyczny nośnik HIC do wychwytywania i oczyszczania pośredniego wymagającego niskiej do średniej hydrofobowości.
  • Dwa poziomy podstawienia pomagają znaleźć optymalną selektywność i zdolność wiązania dla danego zastosowania.
  • Kompatybilny z prostymi konfiguracjami opartymi na pompie lub systemie chromatograficznym, takim jak konstrukcja 6259.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
HiPrep is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.
Ta strona zawiera szczegółowe informacje na temat procedur czyszczenia i zalecanego przepływu do czyszczenia kolumn.