Kluczowe dokumenty
GE28-4082-55
HiTrap® MabSelect
Cytiva 28-4082-55, pack of 1 × 5 mL
Wybierz wielkość
1 PKG
5130,00 zł
5130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
5130,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
5130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
recombinant protein A (E. coli)
opakowanie
pack of 1 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-4082-55
warunki przechowywania
(20% Ehtanol)
(20% Ethanol)
Parametry
<20 mL/min flow rate
42 psi
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
highly cross-linked agarose
śr. rozm. cząst.
85 μm (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
cleaning
2-12
Zakres roboczy
3-10
pojemność
≥30 mg binding capacity (humanlgG/ml at 2.4 min residence time)
przydatność
suitable for bioprocess medium
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kolumny 799 7709 są wstępnie zapakowane w MabSelect, nośnik Bioprocess do wychwytywania Mabs z dużych objętości próbek.
Oznaczony przy 10% przebiciu w analizie czołowej przy prędkości fazy ruchomej 500 cm/h w kolumnie o wysokości złoża 20 cm.
pH poniżej 3 jest czasami wymagane do elucji silnie związanych gatunków IgG. Jednakże ligandy białkowe mogą hydrolizować przy bardzo niskim pH.
Zastosowanie
Oczyszczanie laboratoryjne przy użyciu znacznika 7709 Protein A do wychwytywania przeciwciał.
Cechy i korzyści
  • Kolumny799 zapakowane w MabSelect, nośnik Bioprocess do wychwytywania Mabs z dużych objętości próbek. - Specyficzność wiązania z regionem Fc IgG jest podobna do natywnego białka A, co pozwala na jednoetapowe oczyszczanie.
  • Zorientowane sprzężenie rekombinowanego białka A z matrycą poprzez zaprojektowaną C-końcową cysteinę zwiększa zdolność wiązania IgG.
  • Mniej kwestii regulacyjnych ze względu na całkowity brak hodowli ssaków w produkcji i oczyszczaniu ligandu.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
MabSelect is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of antibodies.
Na tej stronie opisano efektywne pakowanie i przygotowanie kolumn do chromatografii powinowactwa przeciwciał.
Desalting at laboratory scale is a well-proven, simple, and fast method that will rapidly remove low molecular weight contaminants at the same time as transferring the sample into the desired buffer in a single step.
Odsalanie w skali laboratoryjnej jest sprawdzoną, prostą i szybką metodą, która szybko usuwa zanieczyszczenia o niskiej masie cząsteczkowej, jednocześnie przenosząc próbkę do pożądanego buforu w jednym kroku.
Zobacz wszystko
Protokoły
Protein A, coupled to Sepharose, binds IgG via its Fc regions, facilitating affinity chromatography purification.
Ta strona pokazuje, jak konwertować między przepływem liniowym a przepływem objętościowym w chromatografii powinowactwa.
This page shows how to convert between linear flow and volumetric flow rates in affinity chromatography.
How to perform buffer exchange and desalting with Sephadex G-25, HiTrap Desalting columns, or ÄKTAprime plus.
Zobacz wszystko