Kluczowe dokumenty
GE28-9269-82
HiScreen Capto DEAE
Cytiva 28-9269-82
Wybierz wielkość
1 PKG
808,00 zł
808,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
808,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
47101511
NACRES:
NA.56
808,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
diethylaminoethyl
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9269-82
Parametry
44 psi
wymiary złoża
7.7 mm × 100 mm
objętość złoża
4.7 mL
kolumna śr. wewn.
7.7 mm
Matryca
highly cross-linked agarose with dextran surface extender
średnia średnica
90 μm (d50v)
cleaning
2-14
Zakres roboczy
2-12
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
Kolumny HiScreen Capto DEAE są wstępnie zapakowane w żywice do chromatografii jonowymiennej Capto DEAE i są częścią platformy rozwoju procesów dostępnej w firmie Cytiva. Kolumny te są doskonałym wyborem do optymalizacji metod i sprawdzania parametrów.
Niewielka objętość kolumny wynosząca 4,7 ml i wysokość złoża 10 cm sprawiają, że kolumny HiScreen są doskonałym narzędziem do optymalizacji metod, sprawdzania parametrów, testowania odporności i wygodnego skalowania. Można zastosować prędkości płynu procesowego, ponieważ wysokość złoża 10 cm zapewnia wystarczający czas przebywania, a wyniki mogą następnie służyć jako podstawa do liniowego skalowania procesu.
W razie potrzeby dwie kolumny można łatwo połączyć szeregowo, aby uzyskać wysokość złoża 2NA cm.
Nośniki wstępnie zapakowane w kolumnach HiScreen Capto IEX są również dostępne w innych formatach i jako opakowania zbiorcze, co umożliwia stosowanie tych samych nośników do prac rozwojowych, badań pilotażowych i rutynowej produkcji.
Cechy i korzyści
  • Capto DEAE to słabo anionowymienna pożywka BioProcess, zaprojektowana, aby sprostać wymaganiom nowoczesnych producentów na dużą skalę w zakresie szybkiego, wydajnego i ekonomicznego wychwytywania i pośredniego oczyszczania białek.
  • Wstępnie zapakowane, gotowe do użycia kolumny do wygodnej optymalizacji rozwoju procesu.
  • Kolumny HiScreen o wysokości złoża 1NA cm zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić optymalizację metody i badanie przesiewowe parametrów.
  • Kolumny można łatwo łączyć szeregowo, aby uzyskać wysokość złoża 2NA cm.
  • Mała objętość złoża zapewnia szybkie wyniki i minimalne zużycie próbki/bufora.
  • Powtarzalne wyniki, skalowalne do kolumn BioProcess wypełnionych tymi samymi mediami przy użyciu tej samej liniowej prędkości płynu.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Capto is a trademark of Cytiva
HiScreen is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)